Läs mer
Fisherbrand™ Porslinstallrik för exsickatorer
Produktkod. 15594645 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
För användning med (utrustning):
Exsickator (Dia.: 100 mm)
Exsickator (Dia.: 150 mm)
Exsickator (Dia.: 200 mm)
Exsickator (Dia.: 250 mm)
Exsickator (Dia.: 300 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre För användning med (utrustning) unitSize
15594645 235 mm Exsickator (Dia.: 250 mm) Varje
15584645 190 mm Exsickator (Dia.: 200 mm) Varje
15574645 140 mm Exsickator (Dia.: 150 mm) Varje
15564645 90 mm Exsickator (Dia.: 100 mm) Varje
15504655 280 mm Exsickator (Dia.: 300 mm) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15594645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1109.01 SEK
    242.73 SEK / Paket med 1
    Save 866.28 SEK
    78% Av
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med exsickatorer
  • För användning med exsickatorer
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 235 mm
För användning med (utrustning) Exsickator (Dia.: 250 mm)
Produkttyp Tallrik