Läs mer
Fisherbrand™ Porslinstallrik för exsickatorer
Produktkod. p-7083520 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
För användning med (utrustning):
Exsickator (Dia.: 100 mm)
Exsickator (Dia.: 150 mm)
Exsickator (Dia.: 200 mm)
Exsickator (Dia.: 250 mm)
Exsickator (Dia.: 300 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15594645
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med exsickatorer
  • För användning med exsickatorer
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 235 mm
Produkttyp Tallrik
För användning med (utrustning) Exsickator (Dia.: 250 mm)