Läs mer
Haldenwanger™ Mortel med sprutad porslin
Produktkod. 10403925
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
65 mm
130 mm
150 mm
180 mm
250 mm
330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10403925 65 mm Varje
12393328 330 mm Varje
12373328 180 mm Varje
12363328 150 mm Varje
12383328 250 mm Varje
10720603 130 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10403925 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 55/0A/GLASIERT
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa bruk för en mängd olika laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Mortlar med sprutade porslin är tillverkade av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Med pip för enkel upphällning
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 65 mm
Produkttyp Murbruk
Material Porslin
Inkluderar Med pip
Kapacitet (metrisk) 70 mL