Läs mer
Haldenwanger™ Mortel med sprutad porslin
Description
- Finns i en mängd olika storlekar
- Med pip för enkel upphällning
- Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Yttre | 130 mm |
| Produkttyp | Murbruk |
| Material | Porslin |
| Inkluderar | Med pip |
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |