Läs mer
Haldenwanger™ Mortel med sprutad porslin
Produktkod. 12373328
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
65 mm
130 mm
150 mm
180 mm
250 mm
330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
12373328 180 mm Varje
12393328 330 mm Varje
12363328 150 mm Varje
12383328 250 mm Varje
10720603 130 mm Varje
10403925 65 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12373328 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 55/8/RAUH
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa bruk för en mängd olika laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Mortlar med sprutade porslin är tillverkade av optimerat laboratorieporslin.
Slipytor är oglaserade.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 180 mm
Produkttyp Murbruk
Material Porslin
Höjd (metrisk) 80mm
Inkluderar Med pip
Typ Murbruk
Kapacitet (metrisk) 1000 mL