Läs mer
Haldenwanger™ Mortel med sprutad porslin
Diameter (metrisk) Yttre:
65mm
130mm
150mm
180mm
250mm
330mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Slipytor är oglaserade.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2400 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 250mm |
| Produkttyp | Murbruk |
| Material | Porslin |
| Höjd (metrisk) | 100mm |
| Inkluderar | Med pip |
| Typ | Murbruk |