Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsdeglar i hög form
Produktkod. 12045083
Kapacitet (metrisk):
40 mL
50 mL
Produkttyp:
Degel
Melting Crucible
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12045083
Brand: Haldenwanger™ 79C/2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porcelain Tall Form Crucibles har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Material Porcelain
Kapacitet (metrisk) 40 mL
Diameter (metrisk) Yttre 40mm
Höjd (metrisk) 51mm
Produkttyp Melting Crucible