Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsdeglar i hög form
Produktkod. p-8008166
Kapacitet (metrisk):
40 mL
50 mL
Produkttyp:
Degel
Melting Crucible
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12316517
Brand: Haldenwanger™ L 79C/3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porcelain Tall Form Crucibles har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
  • 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Material Porslin
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Diameter (metrisk) Yttre 45mm
Höjd (metrisk) 53mm
Produkttyp Degel