Läs mer
Invitrogen™ Grisangiopoietin-1 ELISA Utrustning
Produktkod. 17165949
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17165949
Brand: Invitrogen™ ES1RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Porcin Angiopoietin-1 kvantifierar porcin Angiopoietin-1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant svinangiopoietin-1.
Angiopoietiner är proteiner med viktiga roller i vaskulär utveckling och angiogenes. Alla angiopoietiner binder med liknande affinitet till en endotelcellsspecifik tyrosin-proteinkinasreceptor. Proteinet som kodas av denna gen är ett utsöndrat glykoprotein som aktiverar receptorn genom att inducera dess tyrosinfosforylering. Det spelar en avgörande roll för att förmedla ömsesidiga interaktioner mellan endotelet och omgivande matris och mesenkym. Proteinet bidrar också till blodkärlens mognad och stabilitet, och kan vara involverat i tidig utveckling av hjärtat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer 1110046O21Rik; AGP1; AGPT; Agpt1; Angl; Ang-1; angiopoietin 1; angiopoietin-1; ANGPT1; endoteltillväxtfaktor; KIAA0003
Analysintervall 0,061 till 15 ng/ml
Analyskänslighet 0.06 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 397009
Gensymbol Angpt1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål Angiopoietin 1
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter