Läs mer
Invitrogen™ Grisangiopoietin-1 ELISA Utrustning
Produktkod. 17195083
Change view
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17195083 96 tester
17165949 5 x 96 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17195083 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer ES1RB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6570.00 SEK
    6438.60 SEK / Paket med 96
    Save 131.40 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
ELISA
Porcin Angiopoietin-1 kvantifierar porcin Angiopoietin-1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant svinangiopoietin-1.
Angiopoietiner är proteiner med viktiga roller i vaskulär utveckling och angiogenes. Alla angiopoietiner binder med liknande affinitet till en endotelcellsspecifik tyrosin-proteinkinas-receptor. Proteinet som kodas av denna gen är ett utsöndrat glykoprotein som aktiverar receptorn genom att inducera dess tyrosinfosforylering. Det spelar en avgörande roll i att förmedla ömsesidiga interaktioner mellan endotelet och den omgivande matrisen samt mesenkymet. Proteinet bidrar också till blodkärlens mognad och stabilitet, och kan vara involverat i hjärtats tidiga utveckling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer 1110046O21Rik; AGP1; AGPT; Agpt1; Angl; Ang-1; angiopoietin 1; angiopoietin-1; ANGPT1; endoteltillväxtfaktor; KIAA0003
Analysintervall 0,061 till 15 ng/ml
Analyskänslighet 0.06 ng/mL
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa, Gris
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Gene Alias 1110046O21Rik; 2810039D03Rik; AGP1; Agpt; Agpt1; ANG1; ANG-1; ANG3; ANG-3; angioarrestin; angiopoietin 1; angiopoietin 3; angiopoietin som 1; angiopoietin Y1; angiopoietin-1; Angiopoietin-3; angiopoietinliknande 1; angiopoietinliknande protein 1; Angiopoietin-relaterat protein 1; Angpt1; ANGPT3; Angptl1; AngY; ARP1; dJ595C2.2; dJ595C2.2 (angiopoietin Y1); endotelial tillväxtfaktor; KIAA0003; PSEC0154; TIE2-receptorligand; UNQ162; UNQ162/PRO1881110046O21Rik; 2810039D03Rik; AGP1; Agpt; Agpt1; ANG1; ANG-1; ANG3; ANG-3; angioarrestin; angiopoietin 1; angiopoietin 3; angiopoietin som 1; angiopoietin Y1; angiopoietin-1; Angiopoietin-3; angiopoietinliknande 1; angiopoietinliknande protein 1; Angiopoietin-relaterat protein 1; Angpt1; ANGPT3; Angptl1; AngY; ARP1; dJ595C2.2; dJ595C2.2 (angiopoietin Y1); endotelial tillväxtfaktor; KIAA0003; PSEC0154; TIE2-receptorligand; UNQ162; UNQ162/PRO188;
Gen-ID (Entrez) 284, 397009
Gensymbol Angpt1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10%
Kit Innehåll Förbelagd 96-brunnars platta, standard, analysspädningskoncentrat, biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, tvättbuffert, kromogen, stopplösning, självhäftande plattskydd, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Frakt skick Våt eller tor ris
Förvaringskrav Håll kylt vid 2–8 °C i upp till 6 månader. För långtidsförvaring, förvara vid -20 °C
Mål Angiopoietin 1
Testtid 1 timme 20 min
Total analystid 4 timmar 45 min