Läs mer
Invitrogen™ Grisangiopoietin-1 ELISA Utrustning
Kvantitet:
10 x 96 tester
Beskrivning
Angiopoietiner är proteiner med viktiga roller i vaskulär utveckling och angiogenes. Alla angiopoietiner binder med liknande affinitet till en endotelcellsspecifik tyrosin-proteinkinasreceptor. Proteinet som kodas av denna gen är ett utsöndrat glykoprotein som aktiverar receptorn genom att inducera dess tyrosinfosforylering. Det spelar en avgörande roll för att förmedla ömsesidiga interaktioner mellan endotelet och omgivande matris och mesenkym. Proteinet bidrar också till blodkärlens mognad och stabilitet, och kan vara involverat i tidig utveckling av hjärtat.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | Q9BDY8 |
| Analysintervall | 0,061 till 15 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.06 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 397009 |
| Gensymbol | Angpt1 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |