Läs mer
Invitrogen™ Porcin Decorin ELISA Utrustning
Beskrivning
Porcine Decorin kvantifierar porcin Decorin i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant svin-Decorin.
Decorin tillhör den lilla, leucinrika proteoglykanfamiljen (SLRP) tillsammans med biglykan. Decorin finns i den interterritoriella regionen av brosk och interagerar med kollagen och andra matrisproteiner för att reglera den broskliknande matrisen. Det har visat sig interagera med fibronektin, trombbospondin, C1q, epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) och TGF-b. Man tror att decorin också spelar en roll i cellcykeln hos kondrocyter. Fragmentet av decorinneoepitopen har en sekvens av PKTLQE och genereras genom MMP-3 eller ADAMTS-4-klyvning vid Glu154-Leu155 av decorinkärnproteinet.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | benproteoglykan II; CSCD; DC; Dcn; DCN-protein; DCNIC; Dekorin; decorin isoform ett preproprotein; Dermatansulfat proteoglykan-II; dermatansulfat proteoglykan-II (decorin); dermatansulfatproteoglykaner II; DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PG-S2; proteoglykan kärnprotein; proteoglykan kärnprotein; binder typ I kollagenfibrer och TGF-beta; dekoron; liknande benproteoglykan II; liknar decorin; SLRRIB; litet leucinrikt protein IB; icke namngiven proteinprodukt |
| Analysintervall | 4 till 1 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 4 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Smörgås ELISA Utrustning |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | Människa, Gris |
| För användning med (utrustning) | Absorptionsmikroplattläsare |
| Gene Alias | Benproteoglykan II; CSCD; DC; DCN; DCN-protein; DCN1C; Decorin; decorin isoform A-preproprotein; Dermatansulfatproteoglykan II; dermatansulfatproteoglykan II (decorin); dermatansulfatproteoglykan II; Dermatansulfatproteoglykan II (DSPG2); DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PG-S2; proteoglykan kärnprotein; proteoglykan kärnprotein; binder typ I kollagenfibrer och TGF-beta; decoron; liknande benproteoglykan II; liknande decorin; SLRR1B; Litet leucinrikt protein 1B; litet leucinrikt protein 1B; namnlös proteinprodukt Benproteoglykan II; CSCD; DC; DCN; DCN-protein; DCN1C; Decorin; decorin isoform A preproprotein; Dermatansulfat proteogglykan-II; dermatansulfatproteoglykan II (decorin); dermatansulfatproteogglykaner II; Dermatansulfatproteogglykaner II (DSPG2); DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PGS2; Proteoglyskan kärnprotein; proteoglysisk kärnprotein; binder typ I kollagenfibrer och TGF-beta; decoron; liknande benproteoglykan II; liknande decorin; SLRR1B; Litet leucinrikt protein 1B; litet leucinrikt protein 1B; namnlöst proteinprodukt; |
| Visa mer |