missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Porcine dynorphin A(1-13)

Produktkod. 16439358
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16439358 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16439358 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0088

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Porcine dynorphin A (1-13) is a potent, endogenous κ opioid receptor agonist and is antinociceptive at physiological concentrations.

Specifikationer

Renhet 99.61%
CAS 72957-38-1
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 1603.96 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : ≥ 60 mg/mL (37.41 mM)
Synonym Dynorphin A Porcine Fragment 1-13
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.