Läs mer
R&D Systems™ Porcine IL-12/IL-35 p35 (Q29053.2) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | IL-12/IL-35 p35 |
| Tillträdesnummer | Q29053.2 |
| Gene Alias | CLMF, IL12A, IL-12A, IL-12p35, Ll12a, NFSK, NKSF1, P35, IL-12A, IL35p35 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Porcine |
| Kvantitet | 10 μg |