Läs mer
R&D Systems Porcine Luminex™ Discovery Assay
Produktkod. 18751954
Change view
Kvantitet:
1 Plex
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
3 Plex
4 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18751954 14 Plex
18742394 15 Plex
18732024 9 Plex
18732464 4 Plex
18742424 5 Plex
18732354 17 Plex
18762284 13 Plex
18792074 6 Plex
18722354 16 Plex
18732164 10 Plex
18722154 12 Plex
18752054 18 Plex
18722304 3 Plex
18762224 19 Plex
18742054 8 Plex
18741934 20 Plex
18742164 11 Plex
18762354 7 Plex
18782324 1 Plex
18772404 2 Plex
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 18751954 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer LXSAPM14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29300.00 SEK
    27714.75 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1585.25 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 14 Plex
Art Porcine
Bindande mål Multiplex Cytokine Assay Kits
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.