Läs mer
R&D Systems™ Porcine Neuropilin-1 (XP_005668233.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18706699
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18706699 10 μg
1 options
Produktkod. 18706699 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8080.00 SEK
    7641.90 SEK / 10µg
    Save 438.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Neuropilin-1
Tillträdesnummer XP_005668233.1
Gen-ID (Entrez) 8829
Gene Alias BDCA4, BDCA-4, CD304, CD304 antigen, DKFZp686A03134, DKFZp781F1414, neuropilin 1, neuropilin-1, Neuropilin1, NP1, NRP, NRP1, transmembrane receptor, Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor, VEGF165R
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Porcine
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg