Beskrivning
- Gibco™ Sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser
- Det har vunnit forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd
- Hjälper till att möta forskningsbehov och budgetkrav
- Sera-kategori: Specialitet
- Ursprung: Nya Zeeland
- Ålder: 1 år eller mindre
Beställningsinfo
Fraktskick: Fryst (torris)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10 ° C Fraktvillkor: Fryst |
| Art | Svin/svin, svin |
| Åldras | 1 år eller mindre |
| Ursprungsland | Nya Zeeland |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Grisserum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Serumbehandling | Standard (steril-filtrerad) |
| Sterilitet | Sterila |
| Produktlinje | Gibco |
| Visa mer |
Endast för forskningsbruk eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.