Läs mer
R&D Systems™ Porcine Syndecan-1/CD138 (NP_001230119.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18761047
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18761047 10 μg
1 options
Produktkod. 18761047 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Specifikationer
Gen Syndecan-1/CD138
Tillträdesnummer NP_001230119.1
Gen-ID (Entrez) 6382
Gene Alias CD138, CD138 antigen, SDC, SDC1, SYND1heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor, syndecan, syndecan 1, syndecan proteoglycan 1, syndecan-1, Syndecan1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Porcine
Kvantitet 10 μg