Läs mer
R&D Systems™ Porcine TNF-alpha Quantikine ELISA Kit
Beskrivning
The Porcine TNF-alpha Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies porcine TNF-alpha in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 23.40 - 1500pg/mL |
| Analyskänslighet | 5pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Porcine TNF-alpha |
| Tillräckligt för | 1 x 96-brunnsplatta |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 397086 |
| Provvolym | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Visa mer |