Läs mer
Porfiromycin, TRC
Produktkod. 30133736
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133736 5 mg
30003407 1 mg
30012799 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133736 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP6894505MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 801-52-5
Molekylformel C16 H20 N4 O5
Molekylvikt (g/mol) 348.35
Synonym Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8a-methoxy-1,5-dimethyl-, (1aS,8S,8aR,8bS)-, Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8-(hydroxymethyl)-8a-methoxy-1,5-dimethyl-, carbamate (ester) (8CI), Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8a-methoxy-1,5-dimethyl-, [1aS-(1aα,8β,8aα,8bα)]-, ENT 50825, Methyl mitomycin C, Methylmitomycin, N-Methylmitomycin C, NCI 56410, NSC 56410, Porfiromycin, Porfiromycine, Regamycin, U 14743
LEDER CO[C@@]12[C@H](COC(=O)N)C3=C(N1C[C@H]4[C@@H]2N4C)C(=O)C(=C(N)C3=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Porfiromycin
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20N4O5/c1-6-10(17)13(22)9-7(5-25-15(18)23)16(24-3)14-8(19(14)2)4-20(16)11(9)12(6)21/h7-8,14H,4-5,17H2,1-3H3,(H2,18,23)/t7-,8+,14+,16-,19?/m1/s1
Formel vikt 348.1434