Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ 20 G Self-Pack™ Protein G Affinity Resin
Produktkod. 18486538 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
3 g
Produktkod. Kvantitet
18486538 3 g
1 options
Produktkod. 18486538 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1512810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40285.00 SEK
    39030.00 SEK / 3g
    Save 1255.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Thermo Scientific™ POROS™ Protein G Affinitetsmedia. Innehåller tillräckligt med packning för tre 4,6 x 100 mm kolonner eller sex 4,6 x 50 mm kolonner.
POROS Protein G Affinity Media innehåller tillräckligt med packning för tre 4,6 x 100 mm kolonner eller sex 4,6 x 50 mm kolonner. POROS Protein G är baserat på en immobiliserad rekombinant funktionell protein G-grupp utformad för rening med hög genomströmning av antikroppar. 20 mikron partikelstorlek används för högupplösta och småskaliga förberedande till semipreparativ separation av biomolekyler.
POROS Själv Pack™ Kolumnförpackningsteknik
Self Pack Technology låter dig packa din egen höga prestanda POROS kolonner till en bråkdel av kostnaden för förpackade kolonner. Som sådan representerar det det mest kostnadseffektiva sättet att avskärma utbudet av POROS hartser för den som är bäst lämpad för det aktuella separationsproblemet. Self Pack-tekniken består av fyra delar (var och en säljs separat): en förpackningsanordning, en tom kolumn, POROS hartser och en lämplig teststandard.
POROS Hög prestanda Chromatography™ Media och förpackade kolumner
  • En högpresterande kromatografiharts för analytiska separationer i processskala
  • Högre produktivitet: Hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet förknippad med High Performance Chromatography™
  • Kemisk stabilitet: Tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Förbättrad tillgång till biomolekyler: Tillhandahålls via stora porer, mellan 500-10 000Å
  • Polystyrendivinylbensenpartiklar: Ger en robust, lätt packbar matris
  • Utveckla bättre separationsmetoder inom en kortare tidsram: Hastigheten hos högpresterande kromatografiteknik reducerar veckors experimenterande till bara några timmars arbete, så du har gott om tid att utforska alla variabler i din separation
Minska tidskrävande provförberedelser
Du kan ersätta många provberedningssteg med höghastighets högpresterande kromatografiteknik. Till exempel kan dialys av stora volymer material ersättas av bearbetning med hög flödeshastighet av det utspädda provet. Eluering i en liten volym ny buffert åstadkommer både buffertutbyte och koncentration.
Skapa nya analyser för mer effektiv analys
Högpresterande kromatografiteknik är inte begränsad till standardlägen för separation. Både enzymer och affinitetsligander kan immobiliseras på POROS media. Genom att kombinera snabba på-kolumn-proteindigestioner med snabba on-column-immunanalyser och kromatografiska separationer, kan du skapa helt nya analyser med obegränsad potential.
Hög kapacitet, hög upplösning, hög hastighet
I motsats till konventionella kromatografimedia, POROS Hög prestanda Chromatography™ hartspartiklar, är konstruerade för att ha två diskreta klasser av porer. Stora ''genomporer'' tillåter konvektionsflöde att ske genom själva partiklarna, och transporterar snabbt provmolekyler till korta ''diffusiva'' porer inuti. Genom att minska det avstånd över vilket diffusion behöver ske, minskas också den tid som krävs för provmolekyler att interagera med inre bindningsställen. Diffusion är inte längre begränsande och flödeshastigheterna kan ökas dramatiskt - utan att kompromissa med upplösning eller kapacitet. Separationer kan uppnås vid 1000 till 5000 cm/h jämfört med 50 till 360 cm/h för konventionella medier.
Specifikationer
Produkttyp Affinitetsharts
Produktlinje POROS
Kolumntyp Affinitet
Stationär fas Protein G
Partikelstorlek 20μ m
Innehåll och lagring Förvaras kylt vid 2 °C till 8 °C
Kvantitet 3 g