Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ 50 D svagt anjonbytarharts
Produktkod. 18486568 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 mL
Produktkod. 18486568
Brand: Thermo Scientific™ 1365911
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ POROS™ Svagt Anion Exchange Media. POROS 50 mikron bulkhartser är tillgängliga för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning.
POROS 50 mikron bulkhartser är tillgängliga för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning.
POROS Hög prestanda Chromatography™ Media och förpackade kolumner
Ett högpresterande kromatografiharts för analytiska separationer i processskala.
  • Högre produktivitet: Hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet förknippad med High Performance Chromatography™
  • Kemisk stabilitet: Tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Förbättrad tillgång till biomolekyler: Tillhandahålls via stora porer, mellan 500-10 000Å
  • Polystyrendivinylbensenpartiklar: Ger en robust, lätt packbar matris
  • Utveckla bättre separationsmetoder inom en kortare tidsram: Hastigheten hos högpresterande kromatografiteknik reducerar veckors experimenterande till bara några timmars arbete, så du har gott om tid att utforska alla variabler i din separation
Minska tidskrävande provförberedelser
Du kan ersätta många provberedningssteg med höghastighets högpresterande kromatografiteknik. Till exempel kan dialys av stora volymer material ersättas av bearbetning med hög flödeshastighet av det utspädda provet. Eluering i en liten volym ny buffert åstadkommer både buffertutbyte och koncentration.
Skapa nya analyser för mer effektiv analys
Högpresterande kromatografiteknik är inte begränsad till standardlägen för separation. Både enzymer och affinitetsligander kan immobiliseras på POROS media. Genom att kombinera snabba på-kolumn-proteindigestioner med snabba on-column-immunanalyser och kromatografiska separationer, kan du skapa helt nya analyser med obegränsad potential.
Hög kapacitet, hög upplösning, hög hastighet
I motsats till konventionella kromatografimedia, POROS Hög prestanda Chromatography™ hartspartiklar, är konstruerade för att ha två diskreta klasser av porer. Stora ''genomporer'' tillåter konvektionsflöde att ske genom själva partiklarna, och transporterar snabbt provmolekyler till korta ''diffusiva'' porer inuti. Genom att minska avståndet över vilket diffusion behöver ske, minskas också den tid som krävs för provmolekyler att interagera med inre bindningsställen. Diffusion är inte längre begränsande och flödeshastigheterna kan ökas dramatiskt - utan att kompromissa med upplösning eller kapacitet. Separationer kan uppnås vid 1000 till 5000 cm/h jämfört med 50 till 360 cm/h för konventionella medier.
Specifikationer
Porstorlek 500 till 10 000Å
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur
Bindande styrka Svag
Frakt skick Rumstemperatur
Form Flytande suspension
Produktlinje POROS™
Kvantitet 250 mL
Typ Harts
Stationär fas D