Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ 50 HQ starkt anjonbytarharts
Produktkod. 18436708 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18436708 1 L
30019842 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18436708 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1255907
Thermo Scientific™ POROS™ Stark Anion Exchange Media. POROS 50 mikron bulkhartser är tillgängliga för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning.
POROS 50 mikron bulkhartser är tillgängliga för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning. POROS HQ är baserat på en kvaterniserad funktionell polyetylenimingrupp som ger en hög kapacitet, High Performance Chromatography™ hartser designade för separation och rening av biomolekyler.
POROS Hög prestanda Chromatography™ Media och förpackade kolumner
En högpresterande kromatografiharts för analytiska separationer i processskala.
  • Högre produktivitet: Hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet förknippad med High Performance Chromatography™
  • Kemisk stabilitet: Tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Förbättrad tillgång till biomolekyler: Tillhandahålls via stora porer, mellan 500-10 000Å
  • Polystyrendivinylbensenpartiklar: Ger en robust, lätt packbar matris
  • Utveckla bättre separationsmetoder inom en kortare tidsram: Hastigheten hos högpresterande kromatografiteknik reducerar veckors experimenterande till bara några timmars arbete, så du har gott om tid att utforska alla variabler i din separation
Minska tidskrävande provförberedelser
Du kan ersätta många provberedningssteg med höghastighets högpresterande kromatografiteknik. Till exempel kan dialys av stora volymer material ersättas av bearbetning med hög flödeshastighet av det utspädda provet. Eluering i en liten volym ny buffert åstadkommer både buffertutbyte och koncentration.
Skapa nya analyser för mer effektiv analys
Högpresterande kromatografiteknik är inte begränsad till standardlägen för separation. Både enzymer och affinitetsligander kan immobiliseras på POROS media. Genom att kombinera snabba på-kolumn-proteindigestioner med snabba on-column-immunanalyser och kromatografiska separationer, kan du skapa helt nya analyser med obegränsad potential.
Hög kapacitet, hög upplösning, hög hastighet
I motsats till konventionella kromatografimedia, POROS Hög prestanda Chromatography™ hartspartiklar, är konstruerade för att ha två diskreta klasser av porer. Stora ''genomporer'' tillåter konvektionsflöde att ske genom själva partiklarna, och transporterar snabbt provmolekyler till korta ''diffusiva'' porer inuti. Genom att minska det avstånd över vilket diffusion behöver ske, minskas också den tid som krävs för provmolekyler att interagera med inre bindningsställen. Diffusion är inte längre begränsande och flödeshastigheterna kan ökas dramatiskt - utan att kompromissa med upplösning eller kapacitet. Separationer kan uppnås vid 1000 till 5000 cm/h jämfört med 50 till 360 cm/h för konventionella medier.
Specifikationer
Porstorlek 500 to 10,000 Å
Kvantitet 1 L
Stationär fas HQ
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje POROS