Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ HQ 50μ m Starkt anjonbytarharts
Produktkod. 15662135 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15662135 10 ml 10ml
15672135 50 ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15662135 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 82077
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
POROS XQ är ett högkapacitets, högupplöst, salttolerant harts som möjliggör> 140 mg/ml dynamisk bindningskapacitet samtidigt som den levererar exceptionell separationsprestanda
POROS™ 50 mikron hartser är tillgängliga för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning. POROS HQ är baserat på en kvaterniserad funktionell polyetylenimingrupp som ger en hög kapacitet, Perfusion Chromatography™ harts designat för separation och rening av biomolekyler.
  • Högre produktivitet —hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet i samband med perfusionskromatografi
  • Kemisk stabilitet —tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Förbättrad tillgång till —biomolekyler tillhandahålls via stora porer, mellan 500-10000Å
  • Polystyrendivinylbensenpartiklar —ger en robust, lätt packbar matris
  • Utveckla bättre separationsmetoder inom en kortare —tidsram. Perfusionskromatografiteknikens hastighet reducerar veckors experiment till bara några timmars arbete, så du har gott om tid att utforska alla variabler i din separation
Minska tidskrävande
provförberedelser Du kan ersätta många provberedningssteg med höghastighetsperfusionskromatografiteknik. Till exempel kan dialys av stora volymer material ersättas av bearbetning med hög flödeshastighet av det utspädda provet. Eluering i en liten volym ny buffert åstadkommer både buffertutbyte och koncentration.
Skapa nya analyser för mer
effektiv analys Perfusionskromatografitekniken är inte begränsad till standardmetoder för separation. Både enzymer och affinitetsligander kan immobiliseras på POROS media. Genom att kombinera snabba på-kolumn-proteindigestioner med snabba on-column-immunanalyser och kromatografiska separationer, kan du skapa helt nya analyser med obegränsad potential.
Hög kapacitet, hög upplösning, hög
hastighet I motsats till konventionella kromatografimedia, POROS Perfusionskromatografihartspartiklar är konstruerade för att ha två diskreta klasser av porer. Stora genomgående porer tillåter konvektionsflöde att ske genom själva partiklarna och transporterar snabbt provmolekyler till korta diffusiva porer inuti. Genom att minska det avstånd över vilket diffusion behöver ske, minskas också den tid som krävs för provmolekyler att interagera med inre bindningsställen. Diffusion är inte längre begränsande och flödeshastigheterna kan ökas dramatiskt utan att —kompromissa med upplösning eller kapacitet. Separationer kan uppnås vid 1 000 till 5 000 cm/h jämfört med 50 till 360 cm/h för konventionella hartser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ HQ Strong Anion Exchange Resin
Standardkomponenter Kvaterniserad polyetylenimin
För användning med (applikation) Separation och rening av biomolekyler
Kvantitet 10 mL
Volym (metrisk) 10 ml
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Produktlinje POROS
Formatera Poros Bead
Stationär fas Kvaterniserad polyetylenimin
Reningsmål Protein