Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ A 20 μm Protein A Affinity HPLC-kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS Protein A baseras på en immobiliserad rekombinant funktionell grupp av protein A designad för högkapacitetsrening av antikroppar. Partikelstorleken på 20 mikron används för högupplöst och småskalig preparativ till semipreparativ separation av biomolekyler.
POROS Högpresterande Chromatography™ media och förpackade kolumner
- En högpresterande kromatografi-harts för analytiska till processskala-separationer.
- Högre produktivitet: Hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet kopplad till hög prestanda Chromatography™
- Kemisk stabilitet: Möjliggör aggressiv rengöring och desinfektion
- Förbättrad tillgång till biomolekyler: Tillhandahålls via stora porer, mellan 500 och 10 000 Å
- Polystyrnedivinylbenzenpartiklar: Ger en robust, lättpackbar matris
- Utveckla bättre separationsmetoder på kortare tid: Hastigheten i högpresterande kromatografiteknik reducerar veckor av experimenterande till bara några timmars arbete, så du har gott om tid att utforska alla variabler i din separation
Minska tidskrävande provförberedelse
Du kan ersätta många provförberedelsesteg med högpresterande högpresterande kromatografiteknik. Till exempel kan dialys av stora materialvolymer ersättas med högflödesbearbetning av det utspädda provet. Elution i en liten volym av ny buffert utför både buffertutbyte och koncentration.
Skapa nya analyser för effektivare analys
Högpresterande kromatografiteknik är inte begränsad till standardseparationslägen. Både enzymer och affinitetsligander kan immobiliseras på POROS media. Genom att kombinera snabba proteinnedbrytningar på kolonnen med snabba immunoassays och kromatografiska separationer kan du skapa helt nya tester med obegränsad potential.
Hög kapacitet, hög upplösning, hög hastighet
Till skillnad från konventionella kromatografimedier POROS är högpresterande Chromatography™ hartsparklar konstruerade för att ha två separata porklasser. Stora 'genomporer' möjliggör konvektionsflöde genom partiklarna själva, vilket snabbt transporterar provmolekyler till korta 'diffusa' porer inuti. Genom att minska avståndet över vilket diffusion behöver ske minskas också tiden som krävs för provmolekyler att interagera med inre bindningsställen. Diffusionen är inte längre begränsande och flödeshastigheterna kan ökas dramatiskt – utan att kompromissa med upplösning eller kapacitet. Separationer kan uppnås vid 1000 till 5000 cm/h jämfört med 50 till 360 cm/h för konventionella medier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Kassett |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Partikelstorlek | 20 μm |
| Kvantitet | 1 kolumn: 2,1 x 30 mm |
| Stationär fas | Rekombinant protein A |
| Produktlinje | POROS |
| Bindande kapacitet | 19 mg/mL |
| Kolumntyp | Affinitet |
| Material | PEEK |
| Visa mer |