Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ A 20 μm Protein A Affinity HPLC-kolumner
Produktkod. 18426438 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material:
PEEK
Rostfritt stål
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
Kvantitet:
1 kolumn
1 kolumn: 2,1 x 30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
18426438 Rostfritt stål 30 mm 2.1 mm 1 kolumn -
18486618 PEEK 50 mm 4.6 mm 1 kolumn -
18406478 PEEK 100 mm 4.6 mm 1 kolumn -
18415402 PEEK 30 mm 2.1 mm 1 kolumn: 2,1 x 30 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 18426438 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1502412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18440.00 SEK
    17380.00 SEK / Paket med 1
    Save 1060.00 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ POROS™ Protein A baseras på en immobiliserad rekombinant funktionell grupp av protein A designad för högkapacitetsrening av antikroppar. Partikelstorleken på 20 mikron används för högupplöst och småskalig preparativ till semipreparativ separation av biomolekyler.
POROS Protein A baseras på en immobiliserad rekombinant funktionell grupp av protein A designad för högkapacitetsrening av antikroppar. Partikelstorleken på 20 mikron används för högupplöst och småskalig preparativ till semipreparativ separation av biomolekyler.
POROS Hög prestanda Chromatography™ Media och förpackade kolumner
  • En högpresterande kromatografiharts för analytiska separationer i processskala.
  • Högre produktivitet: Hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet förknippad med High Performance Chromatography™
  • Kemisk stabilitet: Tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Förbättrad tillgång till biomolekyler: Tillhandahålls via stora porer, mellan 500-10 000Å
  • Polystyrendivinylbensenpartiklar: Ger en robust, lätt packbar matris
  • Utveckla bättre separationsmetoder inom en kortare tidsram: Hastigheten hos högpresterande kromatografiteknik reducerar veckors experimenterande till bara några timmars arbete, så du har gott om tid att utforska alla variabler i din separation
Minska tidskrävande provförberedelser
Du kan ersätta många provberedningssteg med höghastighets högpresterande kromatografiteknik. Till exempel kan dialys av stora volymer material ersättas av bearbetning med hög flödeshastighet av det utspädda provet. Eluering i en liten volym ny buffert åstadkommer både buffertutbyte och koncentration.
Skapa nya analyser för mer effektiv analys
Högpresterande kromatografiteknik är inte begränsad till standardlägen för separation. Både enzymer och affinitetsligander kan immobiliseras på POROS media. Genom att kombinera snabba på-kolumn-proteindigestioner med snabba on-column-immunanalyser och kromatografiska separationer, kan du skapa helt nya analyser med obegränsad potential.
Hög kapacitet, hög upplösning, hög hastighet
I motsats till konventionella kromatografimedia, POROS Hög prestanda Chromatography™ hartspartiklar, är konstruerade för att ha två diskreta klasser av porer. Stora ''genomporer'' tillåter konvektionsflöde att ske genom själva partiklarna, och transporterar snabbt provmolekyler till korta ''diffusiva'' porer inuti. Genom att minska det avstånd över vilket diffusion behöver ske, minskas också den tid som krävs för provmolekyler att interagera med inre bindningsställen. Diffusion är inte längre begränsande och flödeshastigheterna kan ökas dramatiskt - utan att kompromissa med upplösning eller kapacitet. Separationer kan uppnås vid 1000 till 5000 cm/h jämfört med 50 till 360 cm/h för konventionella medier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn, rostfritt stål
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 30 mm
Max. Tryck 2400 psi (170 bar)
Partikelstorlek 20μ m
pH 2-10
Porstorlek 2000 Å
Kvantitet 1 kolumn
Temperatur 2-40 °C
Stationär fas Rekombinant protein A
Produktlinje POROS
Bindande kapacitet 19 mg/mL
Volym (metrisk) 0.1 mL
Förpackningsmaterial Starkt korsbunden styren-divinylbensen-polymer (ST-DVB)
Kolumntyp Affinitet
Fas Affinity Separation
Material Rostfritt stål
Teknik Bio-LC