Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ AAVX RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar.
Dessa RoboColumn™ kolonner är förpackade med POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin (kat. nr. A36743), konstruerad för att möta de höga selektivitets- och kapacitetskraven för nedströmsrening av ett brett spektrum av naturligt förekommande och syntetiska adenoassocierade virus (AAV) serotyper som används för genterapiapplikationer. POROS CaptureSelect AAVX-harts har visat bindningsreaktivitet mot en uppsättning AAV-serotyper som inkluderar AAV1 till AAV8 och AAVrh10, såväl som syntetiska serotyper.
POROS CaptureSelect AAVX-harts möjliggör en robust, snabb och plattformsbar reningsprocess för breda AAV-serotyper med utmärkt renhet och utbyte som erhålls i ett steg.
Funktioner av POROS CaptureSelect AAVX-harts inkluderar:
- Enstegs AAV-rening från råmaterial med hög renhet och utbyte
- Hög specificitet och kapacitet, maximerar utbytet genom att avsevärt reducera processtegen
- Överlägsen kapacitet bibehålls vid höga flödeshastigheter
- Utmärkt skalbarhet och enklare hantering och packning tack vare styva polymerpärlor
- Icke-animaliskt härledd
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Ett brett urval av RoboColumn™ är tillgänglig, inklusive kolonner färdigpackade med POROS jonbyte, HIC och CaptureSelect affinitetshartser. Alla POROS högpresterande kromatografihartser har en unik porstruktur som ger utmärkt masstransport för hög kapacitet och upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter.
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke för Repligen Corporation .
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Robotisk vätskehantering |
| Partikelstorlek | 50μ m |
| Porstorlek | 100 nm |
| Kvantitet | 200μ L |
| Stationär fas | Immobiliserad CaptureSelect™ AAVX Ligand |
| Innehåll och lagring | Skickas i 18% etanol. Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Produktlinje | POROS CaptureSelect |
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Kolumntyp | RoboColumn |
| Reningsmål | AAV |