Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ Bensyl RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Produktkod. 18436528 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200μ L
600μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18436528 200μ L
18436588 600μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18436528 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A34813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2605.00 SEK
    2505.00 SEK / 200µL
    Save 100.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta Thermo Scientific™ RoboColumn™ produkten är färdigförpackad med POROS Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Harts som är lämpligt för borttagning av föroreningar i storskalig nedströmsrening av biomolekyler, för både bindnings-/eluerings- och genomflödesoperationer.
Detta RoboColumn™ produkten är färdigförpackad med POROS Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin (kat.nr. A32558) som är lämplig för borttagning av föroreningar i storskalig nedströmsrening av biomolekyler, för både bindning/eluering och genomströmningsoperationer.
RoboColumn™ produkter är små kromatografikolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar.
Funktioner av POROS Benzyl HIC Resin inkluderar:
  • Överlägsen upplösningsförmåga med bibehållen utmärkta tryckflödesegenskaper, uppnådd genom att kombinera högflödesegenskaperna hos en POROS baspärla med en partikelstorlek på 50 mikron. Högre flödeshastigheter hjälper till att förbättra produktiviteten.
  • Unik selektivitet tack vare den nya hydrofoba liganden, som möjliggör rening av ett brett spektrum av biomolekyler, inklusive terapeutiska proteiner, antikroppsfragment, antikroppsläkemedelskonjugat och enzymer
  • Hög kapacitet, reducerar processvolymen avsevärt för efterföljande steg
  • En styv polymerpärla med kovalent ytkemi för enklare hantering och packning med överlägsen fysikalisk och kemisk stabilitet, som möjliggör rengöring med olika clean-in-place (CIP) lösningar som natriumhydroxid och möjliggör en mer robust nedströms reningsprocess
Dessa funktioner av POROS Bensyl-HIC-harts är en stor förbättring av prestanda hos traditionella HIC-hartser och sätter standarden för hydrofob interaktionskromatografi.
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Specifikationer
Stationär fas Lågdensitetsbensyl/aromatisk
Kolumnkapacitet 200μ L
Kvantitet 200μ L
Typ Färdigpackad kolonn
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje POROS