Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ Bensyl RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Detta RoboColumn™ produkten är färdigförpackad med POROS Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin (kat.nr. A32558) som är lämplig för borttagning av föroreningar i storskalig nedströmsrening av biomolekyler, för både bindning/eluering och genomströmningsoperationer.
RoboColumn™ produkter är små kromatografikolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar.
Funktioner av POROS Benzyl HIC Resin inkluderar:
- Överlägsen upplösningsförmåga med bibehållen utmärkta tryckflödesegenskaper, uppnådd genom att kombinera högflödesegenskaperna hos en POROS baspärla med en partikelstorlek på 50 mikron. Högre flödeshastigheter hjälper till att förbättra produktiviteten.
- Unik selektivitet tack vare den nya hydrofoba liganden, som möjliggör rening av ett brett spektrum av biomolekyler, inklusive terapeutiska proteiner, antikroppsfragment, antikroppsläkemedelskonjugat och enzymer
- Hög kapacitet, reducerar processvolymen avsevärt för efterföljande steg
- En styv polymerpärla med kovalent ytkemi för enklare hantering och packning med överlägsen fysikalisk och kemisk stabilitet, som möjliggör rengöring med olika clean-in-place (CIP) lösningar som natriumhydroxid och möjliggör en mer robust nedströms reningsprocess
Dessa funktioner av POROS Bensyl-HIC-harts är en stor förbättring av prestanda hos traditionella HIC-hartser och sätter standarden för hydrofob interaktionskromatografi.
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Specifikationer
Specifikationer
| Stationär fas | Lågdensitetsbensyl/aromatisk |
| Kolumnkapacitet | 600μ L |
| Kvantitet | 600μ L |
| Typ | Färdigpackad kolonn |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | POROS |
| Frakt skick | Rumstemperatur |