Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Ultra Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin är ett högpresterande bioprocessharts konstruerat för förbättrat avlägsnande av föroreningar under storskalig nedströmsrening av biomolekyler. Detta unika harts ger hög upplösning och kapacitet samtidigt som det bibehåller utmärkta tryckflödesegenskaper, vilket bidrar till att öka produktiviteten.
POROS Benzyl HIC Resin är designad på den väletablerade tvärbundna poly(styren-divinylbensen) POROS baspärla med aromatisk hydrofob bensylligand, lämpad för både bindning/eluering och genomströmningsrening.
Funktioner av POROS Benzyl HIC Resin inkluderar:
- Överlägsen upplösningsförmåga med bibehållen utmärkta tryckflödesegenskaper, uppnådd genom att kombinera högflödesegenskaperna hos en POROS baspärla med en partikelstorlek på 50 mikron. Högre flödeshastigheter hjälper till att förbättra produktiviteten.
- Unik selektivitet tack vare den aromatiska hydrofoba liganden, som möjliggör rening av ett brett spektrum av biomolekyler, inklusive terapeutiska proteiner, antikroppsfragment, antikroppsläkemedelskonjugat och enzymer
- Hög kapacitet, reducerar processvolymen avsevärt för efterföljande steg
- En styv polymerpärla med kovalent ytkemi för enklare hantering och packning med överlägsen fysikalisk och kemisk stabilitet, som möjliggör rengöring med olika clean-in-place (CIP) lösningar som natriumhydroxid och möjliggör en mer robust nedströms reningsprocess
Dessa funktioner av POROS Bensyl-HIC-harts är en stor förbättring av prestanda hos traditionella HIC-hartser och sätter standarden för hydrofob interaktionskromatografi. POROS Benzyl HIC Resin kombinerar överlägsen och konsekvent prestanda, exceptionell kundsupport, stark operationell excellens och ett starkt arv baserat på beprövad teknologi från en väletablerad kromatografihartsleverantör. Detta harts kommer med komplett teknisk och regulatorisk support. POROS Benzyl HIC Resin finns i olika bulkförpackningsstorlekar för storskalig rening, såväl som förpackade kolonner för initial processutveckling.
Huvudegenskaper
- Stödmatris: tvärbunden poly(styren-divinylbensen)
- Genomsnittlig partikelstorlek: 50μ m
- Ligand: bensyl/aromatisk
- pH-intervall: 1 –14
- Jonstyrkeintervall: 0 till 5 M, alla vanliga salter
- Mekaniskt motstånd: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
- Transportlösning: 18 % (v/v) etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bensyl Ultra Resin |
| Kvantitet | 25 ml |
| Partikelstorlek | 50μ m |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | POROS |
| Stationär fas | Högdensitetsbensyl/aromatisk |