Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ Kaprylat Mixed-Mode Katjonbytarkromatografiharts
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS Kaprylat Mixed-Mode Kromatografiharts är utformad för att ta bort måttliga till höga nivåer av aggregat under nedströms bearbetning av terapeutiska antikroppar i genomströmningsläge. Som ett blandat läge, svagt katjonbytarharts, POROS Kaprylatharts tar effektivt bort andra föroreningar, såsom värdcellsproteiner och ett brett utbud av högmolekylära arter.
Funktioner av POROS Kaprylat Mixed-Mode harts inkluderar:
- Selektiv infångning av aggregat och hydrofoba högmolekylära föroreningar
- Genomflödesdesign som hjälper till att spara buffert- och materialkostnader
- Utmärkt skalbarhet och hög produktivitet
- Brett driftområde
- Icke från djur
POROS Kaprylat Mixed-Mode harts fungerar i genomströmningsläge vilket minskar kostnaderna, särskilt när man arbetar med mer konstruerade monoklonala antikroppsderivat. Den unika selektiviteten hos kaprylatliganden bidrar till ett högt utbyte av den riktade monomeren samtidigt som etablerade katjonbytarhartsbuffertsystem används.
Huvudegenskaper
- Matris: tvärbunden poly(styren-divinylbensen) POROS pärlor
- Genomsnittlig partikelstorlek: 50μ m
- Ligand: oktansyra
- Bindningskapacitet:> 20 g lysozym/L harts
- Typiska buffertar: typiska katjonbytarbuffertar, pH 4,5 7,–0, konduktivitet 10 –30 mS/cm
- Rengöring på plats: 0,5 M NaOH
- Formuleringsbuffert: 0,1 M NaOH
- Mekaniskt motstånd: 100 bar (10 MPa, 1450 psi)
POROS Kaprylat Mixed-Mode harts tillverkas med en syntetisk tillverkningsprocess som är fri från animaliska komponenter.
Specifikationer
Specifikationer
| Matris | Poly(styren-sam-divinylbensen) |
| Innehåll och lagring | Store at 2°C to 30°C. Do not freeze. |
| Max. Driftstryck | 100 bar |
| Frakt skick | Omgivande, kallt |
| Partikelstorlek | 50μ m |
| Form | Hartsuppslamning |
| Produktlinje | POROS |
| Mål | Monoklonala antikroppar |
| Typ | Bulk harts |
| Ligandtyp | Caprylic Acid |
| Visa mer |