Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAV9 Affinity Resin
Produktkod. 18496408 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18496408 10 mL
18456658 25 mL
18496508 50 mL
18486798 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 18496408 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A27354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15580.00 SEK
    15040.00 SEK / 10ml
    Save 540.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAV9 högpresterande affinitetsharts är konstruerat för att möta de höga selektivitets- och kapacitetskraven för rening av virala vektorer som används för genterapiapplikationer och är specifikt avsett för rening av adenoassocierat virus typ 9 (AAV9).
POROS CaptureSelect AAV9 högpresterande affinitetsharts är konstruerat för att möta de höga selektivitets- och kapacitetskraven för rening av virala vektorer som används för genterapiapplikationer och är specifikt avsett för rening av adenoassocierat virus typ 9 (AAV9).
Funktioner av POROS CaptureSelect AAV9 harts inkluderar:
  • Enstegs AAV9-rening från råmaterial med hög renhet och utbyte
  • Hög specificitet och kapacitet, vilket hjälper till att minska processvolymen avsevärt för efterföljande steg och maximerar utbytet
  • Lågt driftmottryck och linjärt tryck kontra flödessvar som driver flexibel skalbarhet
  • Överlägsen kapacitet bibehålls vid höga flödeshastigheter
  • Styv polymerpärla med kovalent ytkemi för enklare hantering och packning, med överlägsen fysisk och kemisk stabilitet som möjliggör en mer robust nedströms reningsprocess
  • Icke-animaliskt —härledd liganden är ett 13-kDa enkeldomänfragment som omfattar de 3 CDR som bildar den antigenbindande domänen och produceras effektivt av jästen Saccharomyces cerevisiae i en produktionsprocess fri från animaliska komponenter.
POROS CaptureSelect AAV9 affinitetsharts binder specifikt AAV9 och möjliggör en robust, snabb och effektiv reningsprocess med utmärkt renhet och utbyte som erhålls i ett steg. Användningen av detta affinitetsharts kommer att möjliggöra betydande förbättringar av nedströms bearbetning genom att reducera reningsstegen och maximera produktiviteten, för skalbarhet och bearbetningskonsistens.
Huvudegenskaper:
  • Matris: tvärbunden poly(styren-divinylbensen)
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 50μ m
  • Ligand:POROS CaptureSelect AAV9 affinitetsligand
  • Ligandkopplingsmetod: karbonyldiimidazol (CDI )
  • Bindningskapacitet:> 1 x 1014 genomkopior/ml harts
  • Elueringsbetingelser: sur eluering med 0,1 M glycin, pH 3,0
  • Mekaniskt motstånd: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
  • Formuleringsbuffert: 18% (v/v) etanol
Specifikationer
Bindande kapacitet >1 x 1014 genomkopior/ml harts
Matris Tvärbunden poly(styren-divinylbensen)
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Frakt skick Våt is
Partikelstorlek 50μ m
Form Flytande suspension
Produktlinje CaptureSelect, POROS
Kvantitet 10 mL
Typ Harts
Ligandtyp AAV9 affinitetsligand