Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAVX Affinity Resin
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin är konstruerad för att möta de höga selektivitets- och kapacitetskraven för storskalig nedströmsrening av ett brett spektrum av naturligt förekommande och syntetiska adenoassocierade virus (AAV) serotyper som används för genterapiapplikationer. POROS CaptureSelect AAVX-harts har visat bindningsreaktivitet mot en uppsättning AAV-serotyper som inkluderar AAV1 till AAV8 och AAVrh10 såväl som syntetiska serotyper.
Funktioner av POROS CaptureSelect AAVX-harts inkluderar:
- Enstegs AAV-rening från råmaterial med hög renhet och utbyte
- Hög specificitet och kapacitet, maximerar utbytet genom att avsevärt reducera processtegen
- Överlägsen kapacitet bibehålls vid höga flödeshastigheter
- Utmärkt skalbarhet och enklare hantering och packning tack vare styva polymerpärlor
- Icke-animaliskt härledd
POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin möjliggör en robust, snabb och plattformsbar reningsprocess för breda AAV-serotyper med utmärkt renhet och utbyte som erhålls i ett steg. Detta harts kommer med komplett teknisk och regulatorisk support.
Huvudegenskaper
- Matris: tvärbunden poly(styren-divinylbensen) POROS pärlor
- Genomsnittlig partikelstorlek: 50μ m
- Ligand:CaptureSelect AAVX affinitetsligand
- Bindningskapacitet:> 1 x 1013 genomkopior/ml harts
- Elueringsbetingelser: sur eluering med 0,1 M glycin, pH 3,0
- Mekaniskt motstånd: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
- Formuleringsbuffert: 18% (v/v) etanol
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp vid 2 °C till 8 °C. |
| Frakt skick | Våt is |
| Partikelstorlek | 50μ m |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | POROS |
| Kvantitet | 10 mL |
| Typ | Harts |
| Kolumntyp | Affinitet |
| Bindande kapacitet | >1 x 1013 genomkopior/ml harts |
För forskning och utveckling samt vidare tillverkning till stöd för FDA-reglerade slutanvändningar. Inte för diagnostiskt bruk eller direkt administrering till människor eller djur.