Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAVX Affinity Resin
Produktkod. 30067390 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30067390 25 mL
18486528 10 mL
18406688 50 mL
30067391 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30067390 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A36740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39435.82 SEK
    34910.00 SEK / 25ml
    Save 4525.82 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAVX Affinity Resin är konstruerad för att möta de höga selektivitets- och kapacitetskraven för storskalig nedströmsrening av ett brett spektrum av naturligt förekommande och syntetiska adenoassocierade virus (AAV) serotyper som används för genterapiapplikationer.
POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin är konstruerad för att möta de höga selektivitets- och kapacitetskraven för storskalig nedströmsrening av ett brett spektrum av naturligt förekommande och syntetiska adenoassocierade virus (AAV) serotyper som används för genterapiapplikationer. POROS CaptureSelect AAVX-harts har visat bindningsreaktivitet mot en uppsättning AAV-serotyper som inkluderar AAV1 till AAV8 och AAVrh10 såväl som syntetiska serotyper.
Funktioner av POROS CaptureSelect AAVX-harts inkluderar:
  • Enstegs AAV-rening från råmaterial med hög renhet och utbyte
  • Hög specificitet och kapacitet, maximerar utbytet genom att avsevärt reducera processtegen
  • Överlägsen kapacitet bibehålls vid höga flödeshastigheter
  • Utmärkt skalbarhet och enklare hantering och packning tack vare styva polymerpärlor
  • Icke-animaliskt härledd
POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin möjliggör en robust, snabb och plattformsbar reningsprocess för breda AAV-serotyper med utmärkt renhet och utbyte som erhålls i ett steg. Detta harts kommer med komplett teknisk och regulatorisk support.
Huvudegenskaper
  • Matris: tvärbunden poly(styren-divinylbensen) POROS pärlor
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 50μ m
  • Ligand:CaptureSelect AAVX affinitetsligand
  • Bindningskapacitet:> 1 x 1013 genomkopior/ml harts
  • Elueringsbetingelser: sur eluering med 0,1 M glycin, pH 3,0
  • Mekaniskt motstånd: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
  • Formuleringsbuffert: 18% (v/v) etanol
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp vid 2 °C till 8 °C.
Frakt skick Våt is
Partikelstorlek 50μ m
Form Flytande suspension
Produktlinje POROS
Kvantitet 25 mL
Typ Harts
Kolumntyp Affinitet
Bindande kapacitet >1 x 1013 genomkopior/ml harts
För forskning och utveckling samt vidare tillverkning till stöd för FDA-reglerade slutanvändningar. Inte för diagnostiskt bruk eller direkt administrering till människor eller djur.