Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ CH1-XL Affinitets-HPLC-kolonn, 4,6 x 50 mm
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS CaptureSelect CH1-XL Affinity HPLC-kolonner innehåller fördelarna med hög hastighet POROS kromatografihartser med den unika selektiviteten av CaptureSelect affinitetsligander.
CaptureSelect CH1-XL affinitets-HPLC-kolonner känner igen CH1-domänen av humana IgG-antikroppar, vilket möjliggör kvantifiering och småskalig rening av alla IgG-subklasser (IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4), såväl som Fab-fragment och fusionsproteiner som innehåller det intakta CH1-domänmaterialets intakta källkedje- och stödjande grupper av A-typ, ina-typ. utveckling av biologiska läkemedel kräver snabba, känsliga och exakta metoder för proteinkvantifiering från cellodling, fermenteringsskörd eller reningsintermediärer. Det är avgörande för biofarmaceutiska tillverkare att kunna övervaka bioreaktorprodukttitrar för att avgöra när man ska skörda eller avbryta en reaktorcykel.
Funktioner av POROS CaptureSelect CH1-XL Affinity HPLC-kolonner inkluderar:
- Mångsidig —tillämplig för IgG Fab-fragment, alla humana IgG-underklasser och IgG-fusionsproteiner med intakt CH1-domän
- Specifik —ingen korsbindning till bovint IgG
- Snabba —POROS-hartser möjliggör kvantifiering eller rening på några minuter
- Hands-off operation —HPLC-metoden kan automatiseras för en strömlinjeformad operation
- Robust —designad för att leverera högpresterande rening över hundratals kromatograficykler
Hög hastighet med hög specificitet
POROS högpresterande kromatografi möjliggör kvantifiering av produkt från klarad skörd eller delvis renade intermediärer, vanligtvis på —mindre än tre minuter. Dessutom endast minimal provberedning (0.2μ m-filtrering) krävs, och den eluerade produkten är höggradigt renad och lämplig för ytterligare analys, inklusive masspektrometri.
Automatisering
POROS Affinitets-HPLC-kolonner är för användning med HPLC-system, vilket möjliggör automatisering av kromatografimetoder, datainsamling och dataanalys. Dessutom möjliggör den immobiliserade affinitetsliganden att en metod och ett buffertsystem kan användas över en klass av molekyler, vilket effektiviserar analytiska tillvägagångssätt.
Flera cykler
Korrekt provberedning, efterlevnad av kolonns bruksanvisningar och användningen av en optimerad kolonnrengöringsregim resulterar i stark återanvändningsprestanda. POROS Affinitets-HPLC-kolonner kan cyklas hundratals gånger för kostnadseffektiv och reproducerbar kvantifiering eller rening.
Huvudegenskaper
- Proteinbindningskapacitet: 26,2 mg/ml för humant IgG; 8,8 mg/ml humant Fab-fragment
- Artspecificitet: människa
- Kolumnmaterial:PEEK polymer
- Frit: 2μ m, titan
- POROS harts: tvärbunden poly(styren-divinylbensen)
- CaptureSelect ligander: monospecifikt antikroppsfragment från en domän producerat i Saccharomyces cerevisiae
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Innehåll och lagring | Kolonn inkluderar EZ-greppbeslag och pelartestcertifikat. Förvara vid 2 °C till 8 °C. FRYSA INTE. |
| Produktlinje | POROS |
| Frakt skick | Våt is |
| Mått | 4.6 x 50 mm |