Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ CH1-XL Affinity HPLC-kolumner
Produktkod. 18406768 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk)
18406768 30 mm 2.1 mm
18436688 50 mm 4.6 mm
18416768 100 mm 4.6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18406768 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A37052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29675.00 SEK
    27970.00 SEK / Paket med 1
    Save 1705.00 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ CH1-XL Affinity HPLC-kolonner inkorporerar fördelarna med höghastighetskromatografi-hartser POROS med den unika selektiviteten hos CaptureSelect affinitetsligander.
POROS CaptureSelect CH1-XL Affinity HPLC-kolonner inkorporerar fördelarna med höghastighetskromatografi-hartser POROS med den unika selektiviteten hos CaptureSelect affinitetsligander.
CaptureSelect CH1-XL affinitets-HPLC-kolonner känner igen CH1-domänen av humana IgG-antikroppar, vilket möjliggör kvantifiering och småskalig rening av alla IgG-subklasser (IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4), såväl som Fab-fragment och fusionsproteiner som innehåller det intakta CH1-domänmaterialets intakta källkedje- och stödjande grupper av A-typ, ina-typ. utveckling av biologiska läkemedel kräver snabba, känsliga och exakta metoder för proteinkvantifiering från cellodling, fermenteringsskörd eller reningsintermediärer. Det är avgörande för biofarmaceutiska tillverkare att kunna övervaka bioreaktorprodukttitrar för att avgöra när man ska skörda eller avbryta en reaktorcykel.
Funktioner av POROS CaptureSelect CH1-XL Affinity HPLC-kolonner inkluderar:
  • Mångsidig —tillämplig för IgG Fab-fragment, alla humana IgG-underklasser och IgG-fusionsproteiner med intakt CH1-domän
  • Specifik —ingen korsbindning till bovint IgG
  • Snabba —POROS-hartser möjliggör kvantifiering eller rening på några minuter
  • Hands-off operation —HPLC-metoden kan automatiseras för en strömlinjeformad operation
  • Robust —designad för att leverera högpresterande rening över hundratals kromatograficykler
Hög hastighet med hög specificitet
POROS högpresterande kromatografi möjliggör kvantifiering av produkt från klarad skörd eller delvis renade intermediärer, vanligtvis på —mindre än tre minuter. Dessutom endast minimal provberedning (0.2μ m-filtrering) krävs, och den eluerade produkten är höggradigt renad och lämplig för ytterligare analys, inklusive masspektrometri.
Automatisering
POROS Affinitets-HPLC-kolonner är för användning med HPLC-system, vilket möjliggör automatisering av kromatografimetoder, datainsamling och dataanalys. Dessutom möjliggör den immobiliserade affinitetsliganden att en metod och ett buffertsystem kan användas över en klass av molekyler, vilket effektiviserar analytiska tillvägagångssätt.
Flera cykler
Korrekt provberedning, efterlevnad av kolonns bruksanvisningar och användningen av en optimerad kolonnrengöringsregim resulterar i stark återanvändningsprestanda. POROS Affinitets-HPLC-kolonner kan cyklas hundratals gånger för kostnadseffektiv och reproducerbar kvantifiering eller rening.
Huvudegenskaper
  • Proteinbindningskapacitet: 26,2 mg/ml för humant IgG; 8,8 mg/ml humant Fab-fragment
  • Artspecificitet: människa
  • Kolumnmaterial:PEEK polymer
  • Frit: 2μ m, titan
  • POROS harts: tvärbunden poly(styren-divinylbensen)
  • CaptureSelect ligander: monospecifikt antikroppsfragment från en domän producerat i Saccharomyces cerevisiae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolumn, biokompatibel PEEK
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Inkluderar Kolonnen inkluderar EZ-greppsfästen och testcertifikat för kolumnen.
Längd (metrisk) 30 mm
Max. Tryck 2400 psi (170 bar)
Partikelstorlek 20 μm
pH 1-10
Porstorlek 2000 Å
Kvantitet 1 kolumn
Temperatur 2-40 °C
Stationär fas IgG Fab-affinitetsligand, CH1-domän för mänskliga IgG-antikroppar
Produktlinje POROS CaptureSelect
Bindande kapacitet 26,2 mg/ml mänskligt IgG 8,8 mg/ml humant Fab-fragment
Frakt skick Våt is
Förpackningsmaterial Starkt korsbunden styren-divinylbensen-polymer (ST-DVB)
Kolumntyp Affinitet
Fas Affinity Separation
Material PEEK
Teknik Bio-LC