Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ FSH Affinity HPLC-kolumner
Produktkod. 18496558 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk)
18496558 50 mm 4.6 mm
18416428 30 mm 2.1 mm
18466648 100 mm 4.6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18496558 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4481824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29625.00 SEK
    28110.00 SEK / Paket med 1
    Save 1515.00 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
Analytiska team som stödjer utveckling av biologiska läkemedel kräver snabba, känsliga och precisa metoder för proteinkvantifiering från cellkultur, fermenteringsbuljonger eller reningsintermediärer.
Analytiska team som stödjer utveckling av biologiska läkemedel kräver snabba, känsliga och precisa metoder för proteinkvantifiering från cellkultur, fermenteringsbuljonger eller reningsintermediärer. Det är avgörande för biofarmaceutiska tillverkare att kunna övervaka bioreaktorprodukttitrer för att avgöra när en reaktorcykel ska skördas eller avbrytas. POROS CaptureSelect FSH HPLC-kolonner innehåller fördelarna med höghastighetskromatografi-hartser POROS med ligandernas unika selektivitet CaptureSelect , vilket möjliggör 3-minuters kvantifiering av humant follikelstimulerande hormon (FSH).
Funktioner hos denna klass av kromatografikolonner:
  • Brett nytta —POROS A, G och CaptureSelect affinitetsligander adresserar de flesta biologiska läkemedelsklasser
  • Rapid —POROS-hartser erbjuder snabb kvantifiering eller rening av immunglobuliner och fusionsproteiner
  • Hands-off-drift —HPLC-metoden kan automatiseras för strömlinjeformad drift
  • Robust —ger högpresterande rening över hundratals kromatograficykler
Hög hastighet med hög specificitet
Kombinationen av CaptureSelect FSH affinitetsligand med POROS 20μ m harts tillhandahåller en hög flödeshastighet, högpresterande kromatografilösning för snabb kvantifiering och småskalig rening av FSH.
POROS högpresterande kromatografi möjliggör kvantifiering av produkt från klarad skörd eller delvis renade intermediärer, vanligtvis —på mindre än 3 minuter. Dessutom endast minimal provberedning (0.2μ m-filtrering) krävs, och den eluerade produkten är höggradigt renad och lämplig för ytterligare analys, inklusive masspektrometri.
Automatisering
POROS affinitetskromatografikolonner är lämpliga för användning med HPLC-system, vilket möjliggör automatisering av kromatografi, datainsamling och dataanalys. Dessutom möjliggör de immobiliserade affinitetsliganderna att en metod och ett buffertsystem kan användas över en klass av molekyler, vilket effektiviserar analytiska tillvägagångssätt.
Flera cykler
Korrekt provberedning, efterlevnad av kolonnens bruksanvisning och användningen av en optimerad kolonnrengöringsregim resulterar i stark återanvändningsprestanda. POROS affinitetskromatografikolonner kan cirkuleras hundratals gånger för kostnadseffektiv och reproducerbar kvantifiering eller rening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Inkluderar Kolonnen inkluderar EZ-greppsfästen och testcertifikat för kolumnen.
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 180 bar
Partikelstorlek 20 μm
Porstorlek 2000 Å
Kvantitet 1 kolumn
Stationär fas Follikelstimulerande hormonaffinitetsligand, humanspecifik
Produktlinje CaptureSelect, POROS
Bindande kapacitet 1,5 mg/ml harts
Elueringsvolym Max <800 μl
Kompatibilitet med hög genomströmning Automatiserade protokoll
Provtyp Biofarmaceutiskt reningsprov, bulk-läkemedelsprov, cellkulturer
Målmolekyl Follikelstimulerande hormon
Volym (metrisk) 0.8 mL
Kolumntyp Affinitet
Fas Affinity Separation
Material PEEK
Reningsmål Follikelstimulerande hormon
Teknik Antibody Affinity Chromatography
För användning med (applikation) FPLC
Produkttyp Kolumn