Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ hCG Affinity HPLC Columns
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS CaptureSelect hCG Affinity HPLC columns incorporate the advantages of high-speed POROS chromatography resins with the unique selectivity of CaptureSelect affinity ligands. CaptureSelect hCG Affinity HPLC columns recognize the alpha chain of human chorionic gonadotropin (hCG), enabling quantitation and small scale purification of hCG from the (recombinant) source material. Because it recognizes the alpha chain, it also binds LH, FSH, and TSH.
Analytiska grupper som stöder utveckling av biologiska läkemedel kräver snabba, känsliga och exakta metoder för proteinkvantifiering från cellodling, fermenteringsskörd eller reningsintermediärer. Det är avgörande för biofarmaceutiska tillverkare att kunna övervaka bioreaktorprodukttitrar för att avgöra när man ska skörda eller avbryta en reaktorcykel.
Funktioner av POROS CaptureSelect hCG Affinity HPLC-kolonner inkluderar:
- Snabba —POROS-hartser möjliggör kvantifiering eller rening av produkter på några minuter
- Hands-off operation —HPLC-metoden kan automatiseras för en strömlinjeformad operation
- Robust —designad för att leverera högpresterande rening över hundratals kromatograficykler
Hög hastighet med hög specificitet
POROS högpresterande kromatografi möjliggör kvantifiering av produkt från klarad skörd eller delvis renade intermediärer, vanligtvis —på under tre minuter. Dessutom endast minimal provberedning (0.2μ m-filtrering) krävs, och den eluerade produkten är höggradigt renad och lämplig för ytterligare analys, inklusive masspektrometri.
Automatisering
POROS Affinitets-HPLC-kolonner är för användning med HPLC-system, vilket möjliggör automatisering av kromatografimetoder, datainsamling och dataanalys. Dessutom möjliggör den immobiliserade affinitetsliganden att en metod och ett buffertsystem kan användas över en klass av molekyler, vilket effektiviserar analytiska tillvägagångssätt.
Flera cykler
Korrekt provberedning, efterlevnad av kolonns bruksanvisningar och användningen av en optimerad kolonnrengöringsregim resulterar i stark återanvändningsprestanda. POROS Affinitets-HPLC-kolonner kan cyklas hundratals gånger för kostnadseffektiv och reproducerbar kvantifiering eller rening.
Huvudegenskaper
- Proteinbindningskapacitet: 2,7 mg/ml
- Artspecificitet: människa
- Kolumnmaterial:PEEK polymer
- Frit: 2μ m, titan
- POROS harts: tvärbunden poly(styren-divinylbensen)
- CaptureSelect ligander: monospecifikt antikroppsfragment från en domän producerat i Saccharomyces cerevisiae
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column, Biocompatible PEEK |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 2400 psi (170 bar) |
| Partikelstorlek | 20 μm |
| pH | 1-10 |
| Porstorlek | 2000 Å |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Temperatur | 2-40°C |
| Stationär fas | Chorionic Gonadotropin affinity ligand, human‐specific |
| Visa mer |