Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ hGH Affinty HPLC Columns
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Analytical groups supporting biologic drug development require rapid, sensitive, and precise methods for protein quantitation from cell culture, fermentations broths, or purification intermediates. It is critical for biopharmaceutical manufacturers to be able to monitor bioreactor product titers to determine when to harvest or abort a reactor cycle. POROS CaptureSelect hGH HPLC columns incorporate the advantages of high-speed POROS chromatography resins with the unique selectivity of CaptureSelect ligands. The combination allows three-minute quantitation of human growth factor (hGH).
- Brett nytta —POROS A, G och CaptureSelect affinitetsligander adresserar de flesta biologiska läkemedelsklasser
- Rapid —POROS-hartser erbjuder snabb kvantifiering eller rening av immunglobuliner, fusionsproteiner
- Hands-off-drift —HPLC-metoden kan automatiseras för strömlinjeformad drift
- Robust —möjliggör högpresterande rening över hundratals kromatograficykler
Hög hastighet med hög specificitet
Kombinationen av CaptureSelect hGH affinitetsligand och POROS 20μ m harts ger en hög flödeshastighet, högpresterande kromatografilösning för snabb titerbestämning och småskalig rening av hGH.
POROS högpresterande kromatografi möjliggör kvantifiering av produkt från klarad skörd eller delvis renade intermediärer, vanligtvis på —mindre än tre minuter. Dessutom endast minimal provberedning (0.2μ m-filtrering) krävs och möjliggör en eluerad produkt som är mycket renad och lämplig för ytterligare analys, inklusive masspektrometri.
Automatisering
POROS affinitetskromatografikolonner är lämpliga för användning med HPLC-system, vilket möjliggör automatisering av kromatografimetoder, datainsamling och dataanalys. Dessutom möjliggör de immobiliserade affinitetsliganderna att en metod och ett buffertsystem kan användas över en klass av molekyler, vilket effektiviserar analytiska tillvägagångssätt.
Flera cykler
Korrekt provberedning, efterlevnad av kolonnens bruksanvisning och användningen av en optimerad kolonnrengöring kan resultera i stark återanvändningsprestanda. POROS affinitetskromatografikolonner kan cyklas hundratals gånger för kostnadseffektiv och reproducerbar kvantifiering eller rening.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Max. Tryck | 2600 psi (180 bar) |
| Partikelstorlek | 20μ m |
| Porstorlek | 2000 Å |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Stationär fas | CaptureSelect™ hGH |
| Innehåll och lagring | Kolonn inkluderar EZ-greppbeslag och pelartestcertifikat. Förvara vid 2 °C till 8 °C. FRYSA INTE. |
| Produktlinje | CaptureSelect, POROS |
| Bindande kapacitet | 1.7 mg/mL |
| Elueringsvolym Max | 29 kolonnvolymer |
| Visa mer |