Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ HSA Affinity Column, 2,1 x 30 mm
Produktkod. 18456418 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 kolumn
Produktkod. 18456418
Brand: Thermo Scientific™ 4469151
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Analytiska grupper som stöder utveckling av biologiska läkemedel kräver snabba, känsliga och exakta metoder för proteinkvantifiering från cellodling, fermenteringsskörd eller reningsintermediärer.
Analytiska grupper som stöder utveckling av biologiska läkemedel kräver snabba, känsliga och exakta metoder för proteinkvantifiering från cellodling, fermenteringsskörd eller reningsintermediärer. Det är avgörande för biofarmaceutiska tillverkare att kunna övervaka bioreaktorprodukttitrar för att avgöra när man ska skörda eller avbryta en reaktorcykel.
POROS CaptureSelect HSA HPLC-kolonner innehåller fördelarna med höghastighets-Poros-kromatografihartser med den unika selektiviteten av CaptureSelect ligander. Kombinationen tillåter tre minuters kvantifiering av HSA-fusionsproteiner.
Funktioner
  • Bred användbarhet —POROS A, G och CaptureSelectaffinity ligander adresserar de flesta biologiska läkemedelsklasser
  • Rapid —POROS-hartser erbjuder snabb kvantifiering eller rening av immunglobuliner och fusionsproteiner
  • Hands-off-drift —HPLC-metoden kan automatiseras för strömlinjeformad drift
  • Robust —levererar högpresterande rening över hundratals kromatograficykler
Hög hastighet med hög specificitet
Kombinationen av CaptureSelect HSA-affinitetsligander när de kombineras med POROS 20μ m harts ger en hög flödeshastighet, högpresterande kromatografilösning för snabb kvantifiering och småskalig rening av HSA Fusion-proteiner.
POROS högpresterande kromatografi möjliggör kvantifiering av produkt från klarad skörd eller delvis renade intermediärer, vanligtvis på —mindre än tre minuter. Dessutom endast minimal provberedning (0.2μ m-filtrering) krävs, och den eluerade produkten är höggradigt renad och lämplig för ytterligare analys inklusive masspektrometri.
Automatisering
POROS affinitetskromatografikolonner är lämpliga för användning med HPLC-system, vilket möjliggör automatisering av kromatografimetoder, datainsamling och dataanalys. Dessutom möjliggör de immobiliserade affinitetsliganderna att en metod och ett buffertsystem kan användas över en klass av molekyler, vilket effektiviserar analytiska tillvägagångssätt.
Flera cykler
Korrekt provberedning, efterlevnad av kolonnens bruksanvisning och användningen av en optimerad kolonnrengöringsregim resulterar i stark återanvändningsprestanda. POROS Affinitetskromatografikolonner kan cyklas hundratals gånger för kostnadseffektiv och reproducerbar kvantifiering eller rening.
HSA kolumnspecifikationer:
  • Proteinbindningskapacitet: 2,6 mg/ml
  • Artspecificitet: Människan
  • Kolumnmaterial:PEEK™ polymer eller rostfritt stål
  • Frit: 2μ m, titan
  • POROS Harts: Tvärbunden poly (styrendivinylbensen)
  • CaptureSelect Ligander: Enkeldomän monospecifikt antikroppsfragment producerat i Saccharomyces cerevisiae
Specifikationer
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flödeshastighet Upp till 5000 cm/h.
Längd (metrisk) 30 mm
Max. Tryck 180 bar
Partikelstorlek 20μ m
Porstorlek 0,16 mikron
Kvantitet 1 kolumn
Stationär fas CaptureSelect™ HSA
Innehåll och lagring Kolonn inkluderar EZ-greppbeslag och pelartestcertifikat Förvara
vid 4 °C. FRYSA INTE.
Produktlinje CaptureSelect , POROS
Bindande kapacitet 2.6 mg/mL
Elueringsvolym Max 200μ L
Elueringsvolym Min 100μ L
Reaktivitet Människa
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Provtyp Cellkultursupernatanter
Målmolekyl HSA, HSA fusionsproteiner
Frakt skick Våt is
Matris Polystyrendivinylbensen
Volym (metrisk) 0.1 mL
Kolumntyp Affinity, färdigförpackad
Typ Kolumn
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.