Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ HSA Affinty HPLC Columns
Produktkod. 18476788 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Mått:
2.1 x 30 mm
4.6 x 100 mm
4.6 x 50 mm
Produktkod. Mått
18476788 4.6 x 100 mm
18456418 2.1 x 30 mm
18456628 4.6 x 50 mm
3 options
Produktkod. 18476788
Brand: Thermo Scientific™ 4469170
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Analytical groups supporting biologic drug development require rapid, sensitive and precise methods for protein quantitation from cell culture, fermentation harvests, or purification intermediates.
Analytical groups supporting biologic drug development require rapid, sensitive and precise methods for protein quantitation from cell culture, fermentation harvests, or purification intermediates. It is critical for biopharmaceutical manufacturers to be able to monitor bioreactor product titers to determine when to harvest or abort a reactor cycle.
POROS CaptureSelect HSA HPLC-kolonner innehåller fördelarna med höghastighets-Poros-kromatografihartser med den unika selektiviteten av CaptureSelect ligander. Kombinationen tillåter tre minuters kvantifiering av HSA-fusionsproteiner.
Funktioner
  • Bred användbarhet —POROS A, G och CaptureSelectaffinity ligander adresserar de flesta biologiska läkemedelsklasser
  • Rapid —POROS-hartser erbjuder snabb kvantifiering eller rening av immunglobuliner och fusionsproteiner
  • Hands-off-drift —HPLC-metoden kan automatiseras för strömlinjeformad drift
  • Robust —levererar högpresterande rening över hundratals kromatograficykler
Hög hastighet med hög specificitet
Kombinationen av CaptureSelect HSA-affinitetsligander när de kombineras med POROS 20μ m harts ger en hög flödeshastighet, högpresterande kromatografilösning för snabb kvantifiering och småskalig rening av HSA Fusion-proteiner.
POROS högpresterande kromatografi möjliggör kvantifiering av produkt från klarad skörd eller delvis renade intermediärer, vanligtvis på —mindre än tre minuter. Dessutom endast minimal provberedning (0.2μ m-filtrering) krävs, och den eluerade produkten är höggradigt renad och lämplig för ytterligare analys inklusive masspektrometri.
Automatisering
POROS affinitetskromatografikolonner är lämpliga för användning med HPLC-system, vilket möjliggör automatisering av kromatografimetoder, datainsamling och dataanalys. Dessutom möjliggör de immobiliserade affinitetsliganderna att en metod och ett buffertsystem kan användas över en klass av molekyler, vilket effektiviserar analytiska tillvägagångssätt.
Flera cykler
Korrekt provberedning, efterlevnad av kolonnens bruksanvisning och användningen av en optimerad kolonnrengöringsregim resulterar i stark återanvändningsprestanda. POROS Affinitetskromatografikolonner kan cyklas hundratals gånger för kostnadseffektiv och reproducerbar kvantifiering eller rening.
HSA kolumnspecifikationer:
  • Proteinbindningskapacitet: 2,6 mg/ml
  • Artspecificitet: Människan
  • Kolumnmaterial:PEEK™ polymer eller rostfritt stål
  • Frit: 2μ m, titan
  • POROS Harts: Tvärbunden poly (styrendivinylbensen)
  • CaptureSelect Ligander: Enkeldomän monospecifikt antikroppsfragment producerat i Saccharomyces cerevisiae
Specifikationer
Flödeshastighet Upp till 5000 cm/h.
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 180 bar
Partikelstorlek 20μ m
Porstorlek 0,16 mikron
Kvantitet 1 kolumn
Stationär fas CaptureSelect™ HSA
Innehåll och lagring Kolonn inkluderar EZ-greppbeslag och pelartestcertifikat Förvara
vid 4 °C. FRYSA INTE.
Produktlinje CaptureSelect, POROS
Bindande kapacitet 2.6 mg/mL
Elueringsvolym Max 3.4 mL
Elueringsvolym Min 1.7 mL
Reaktivitet Människa
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Provtyp Cellkultursupernatanter
Målmolekyl HSA, HSA fusionsproteiner
Frakt skick Våt is
Matris Polystyrendivinylbensen
Volym (metrisk) 1.7 mL
Mått 4.6 x 100 mm
Kolumntyp Affinity, färdigförpackad
Material PEEK
Typ Kolumn
Reningsmål HSA, HSA Fusion Proteins
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.