Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ IgM Affinty HPLC Columns
Produktkod. 18456818 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Mått:
2.1 x 30 mm
4.6 x 100 mm
4.6 x 50 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått
18456818 2.1 x 30 mm
18446418 4.6 x 50 mm
18436778 4.6 x 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18456818 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4469152
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Analytical groups supporting biologic drug development require rapid, sensitive and precise methods for protein quantitation from cell culture, fermentation harvests, or purification intermediates.
Analytical groups supporting biologic drug development require rapid, sensitive and precise methods for protein quantitation from cell culture, fermentation harvests, or purification intermediates. It is critical for biopharmaceutical manufacturers to be able to monitor bioreactor product titers to determine when to harvest or abort a reactor cycle.
POROSCaptureSelect IgM HPLC-kolonner innehåller fördelarna med hög hastighet POROS kromatografihartser med den unika selektiviteten av CaptureSelect ligander. Kombinationen tillåter tre minuters kvantifiering av IgM-antikroppar.
Funktioner
  • Bred användbarhet —POROS A, G och CaptureSelectaffinity ligander adresserar de flesta biologiska läkemedelsklasser
  • Rapid —POROS-hartser erbjuder snabb kvantifiering eller rening av immunglobuliner och fusionsproteiner
  • Hands-off-drift —HPLC-metoden kan automatiseras för strömlinjeformad drift
  • Robust —levererar högpresterande rening över hundratals kromatograficykler
Hög hastighet med hög specificitet
Kombinationen av CaptureSelect IgM-affinitetsligander när de kombineras med POROS 20μ m harts ger en hög flödeshastighet, högpresterande kromatografilösning för snabb kvantifiering och småskalig rening av IgM.
POROS högpresterande kromatografi möjliggör kvantifiering av produkt från klarad skörd eller delvis renade intermediärer, vanligtvis på —mindre än tre minuter. Dessutom endast minimal provberedning (0.2μ m filtrering) krävs, och den eluerade produkten är höggradigt renad och lämplig för ytterligare analys inklusive masspektrometri.
Automatisering
POROS affinitetskromatografikolonner är lämpliga för användning med HPLC-system, vilket möjliggör automatisering av kromatografimetoder, datainsamling och dataanalys. Dessutom möjliggör de immobiliserade affinitetsliganderna att en metod och ett buffertsystem kan användas över en klass av molekyler, vilket effektiviserar analytiska tillvägagångssätt.
Flera cykler
Korrekt provberedning, efterlevnad av kolonnens bruksanvisning och användningen av en optimerad kolonnrengöringsregim resulterar i stark återanvändningsprestanda. POROS Affinitetskromatografikolonner kan cyklas hundratals gånger för kostnadseffektiv och reproducerbar kvantifiering eller rening.
LC Lambda Column Specifikationer:
  • Proteinbindningskapacitet: 4 mg/ml
  • Artspecificitet: människa, mus, råtta
  • Kolumnmaterial:PEEK™ polymer eller rostfritt stål
  • Frit: 2μ m, titan
  • POROS Harts: Tvärbunden poly(styrendivinylbensen)
  • CaptureSelect Ligander™ : Enkeldomän monospecifikt antikroppsfragment producerat i Saccharomyces cerevisiae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flödeshastighet Upp till 5000 cm/h.
Längd (metrisk) 30 mm
Max. Tryck 180 bar
Partikelstorlek 20μ m
Porstorlek 0,16 mikron
Kvantitet 1 kolumn
Stationär fas CaptureSelect™ IgM
Innehåll och lagring Kolonn inkluderar EZ-greppbeslag och pelartestcertifikat Förvara
vid 4 °C. FRYSA INTE.
Produktlinje CaptureSelect, POROS
Bindande kapacitet 4 mg/mL
Elueringsvolym Max 200μ L
Elueringsvolym Min 100μ L
Reaktivitet Människa, mus, råtta
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Provtyp Cellkultursupernatanter
Målmolekyl IgM-antikroppar
Frakt skick Våt is
Matris Polystyrendivinylbensen
Volym (metrisk) 0.1 mL
Mått 2.1 x 30 mm
Kolumntyp Affinity, färdigförpackad
Material PEEK
Typ Kolumn
Reningsmål IgM Antibodies
För användning med (applikation) HPLC
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.