Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ IgM-XL Affinitetsmatris
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS CaptureSelect IgM-XL Affinity Matrix är avsedd för rening av humant IgM, utan bindning till andra immunglobuliner.
Funktioner i denna affinitetsmatris inkluderar:
- IgM-rening från plasma och serum
- Rening av monoklonalt IgM från cellkulturer
- Effektiv rening av IgM med högt utbyte och bibehållen aktivitet
- Utmärkt skalbarhet
- Icke-animaliskt härledd
- Höga flödeshastigheter
- Korsreaktivitet mot mus och råtta IgM
POROS CaptureSelect IgM-XL Affinity Matrix binder till Fc-delen av IgM. Den höga selektiviteten och utbytena som erhålls med denna affinitetsmatris möjliggör en robust, snabb och effektiv reningsprocess med utmärkt renhet erhållen i ett steg.
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett fragment på 12 till 15 kDa som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (fri från animaliskt ursprung).
Huvudegenskaper
- Matris: tvärbunden poly(styren-divinylbensen)
- Genomsnittlig partikelstorlek: 50μ m
- Ligand:POROS CaptureSelect IgM-XL affinitetsligand
- Ligandkopplingsmetod: epoxidkoppling
- Bindningskapacitet: >5 g/L harts (bestäms med polyklonalt humant IgM från serum)
- Elueringsbetingelser: sur eluering med 0,1 M glycin, pH 3,0
- Mekaniskt motstånd: 100 bar (1450 psi, 10 MPa)
- Formuleringsbuffert: 20% (v/v) etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Matris | Tvärbunden poly(styren-divinylbensen) POROS pärlor |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2°till 8 °C i en ljusskyddad miljö. Undvik direkt exponering för solljus. Frys inte |
| Max. Driftstryck | 100 bar |
| Frakt skick | Våt is |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| Form | Resin-slurry |
| Produktlinje | POROS CaptureSelect |
| Kvantitet | 5 mL |
| Typ | Affinitetsmatris |
| Ligandtyp | CaptureSelect IgM-XL affinitetsligand |
| Visa mer |