Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ LC Lambda Affinity Column, 4,6 x 100 mm
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Analytiska grupper som stöder utveckling av biologiska läkemedel kräver snabba, känsliga och exakta metoder för proteinkvantifiering från cellodling, fermenteringsskörd eller reningsintermediärer. Det är avgörande för biofarmaceutiska tillverkare att kunna övervaka bioreaktorprodukttitrar för att avgöra när man ska skörda eller avbryta en reaktorcykel.
POROS CaptureSelect LC Lambda HPLC-kolonner innehåller fördelarna med hög hastighet POROS kromatografihartser med den unika selektiviteten av CaptureSelect ligander. Kombinationen tillåter tre minuters kvantifiering av Fabs, immunoglobuliner och bispecifika antikroppar med en lätt Lambdakedja.
Funktioner
- Bred användbarhet —POROS A, G och CaptureSelectaffinity ligander adresserar de flesta biologiska läkemedelsklasser
- Rapid —POROS-hartser erbjuder snabb kvantifiering eller rening av immunglobuliner och fusionsproteiner
- Hands-off-drift —HPLC-metoden kan automatiseras för strömlinjeformad drift
- Robust —levererar högpresterande rening över hundratals kromatograficykler
Hög hastighet med hög specificitet
Kombinationen av CaptureSelect LC Lambda affinitetsligander när de kombineras med POROS 20μ m harts tillhandahåller en hög flödeshastighet, högpresterande kromatografilösning för snabb kvantifiering och småskalig rening av alla immunglobuliner och Fabs med en lätt lambdakedja (alla underklasser).
POROS högpresterande kromatografi möjliggör kvantifiering av produkt från klarad skörd eller delvis renade intermediärer, vanligtvis på —mindre än tre minuter. Dessutom endast minimal provberedning (0.2μ m-filtrering) krävs, och den eluerade produkten är höggradigt renad och lämplig för ytterligare analys inklusive masspektrometri.
Automatisering
POROS affinitetskromatografikolonner är lämpliga för användning med HPLC-system, vilket möjliggör automatisering av kromatografimetoder, datainsamling och dataanalys. Dessutom möjliggör de immobiliserade affinitetsliganderna att en metod och ett buffertsystem kan användas över en klass av molekyler, vilket effektiviserar analytiska tillvägagångssätt.
Flera cykler
Korrekt provberedning, efterlevnad av kolonnens bruksanvisning och användningen av en optimerad kolonnrengöringsregim resulterar i stark återanvändningsprestanda. POROS Affinitetskromatografikolonner kan cyklas hundratals gånger för kostnadseffektiv och reproducerbar kvantifiering eller rening.
LC Lambda Column Specifikationer:
- Proteinbindningskapacitet: 10 mg/ml
- Artspecificitet: Människan
- Kolumnmaterial:PEEK™ polymer eller rostfritt stål
- Frit: 2μ m, titan
- POROS Harts: Tvärbunden poly(styrendivinylbensen)
- CaptureSelect Ligander: Enkeldomän monospecifikt antikroppsfragment producerat i Saccharomyces cerevisiae
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Innehåll och lagring | Kolonn inkluderar EZ-greppbeslag och pelartestcertifikat Förvara vid 4 °C. FRYSA INTE. |
| Produktlinje | CaptureSelect, POROS |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte högkapacitetskompatibel (manuell) |
| Provtyp | Cellkultursupernatanter |
| Målmolekyl | Lambda Ljuskedja |
| Frakt skick | Våt is |
| Kolumntyp | Affinity |
| Typ | LC Lambda Affinity Column |
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.