Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ 50 D RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar. Dessa speciella RoboColumns innehåller POROS D50-harts, ett 50 mikron svagt anjonbytarharts lämpligt för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning.
Harsens egenskaper:
- Högre produktivitet —genom hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet i samband med högpresterande kromatografi
- Kemisk stabilitet —tillåter aggressiv rengöring och sanering
- Förbättrad tillgång till biomolekyler —tillhandahålls via stora porer (500-10 000Å )
- Polystyrendivinylbensenpartiklar —ger en robust, lätt packbar matris
- Bättre separationsmetoder på kortare tid —hastigheten med högpresterande kromatografi reducerar veckors experiment till bara några timmar, vilket ger mer tid att utforska alla variabler i din separation
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °2 C till °8 C eller i rumstemperatur. |
| Kolumnkapacitet | 200μ L |
| Flödeshastighet | 16 till 1000 cm/h. |
| Kvantitet | 200μ L |