Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ 50 D RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Produktkod. p-7180425 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kolumnkapacitet:
200μ L
600μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet
18446698 200μ L
18406488 600μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18446698 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A30723
Thermo Scientific™ RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner.
RoboColumn™ kromatografiprodukter är små kolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar. Dessa speciella RoboColumns innehåller POROS D50-harts, ett 50 mikron svagt anjonbytarharts lämpligt för lågtryckstillämpningar, inklusive storskalig nedströms biobearbetning.
Harsens egenskaper:
  • Högre produktivitet —genom hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet i samband med högpresterande kromatografi
  • Kemisk stabilitet —tillåter aggressiv rengöring och sanering
  • Förbättrad tillgång till biomolekyler —tillhandahålls via stora porer (500-10 000Å )
  • Polystyrendivinylbensenpartiklar —ger en robust, lätt packbar matris
  • Bättre separationsmetoder på kortare tid —hastigheten med högpresterande kromatografi reducerar veckors experiment till bara några timmar, vilket ger mer tid att utforska alla variabler i din separation
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Specifikationer
Flödeshastighet 16 till 1000 cm/h.
Kolumnkapacitet 200μ L
Kvantitet 200μ L
Innehåll och lagring Förvara vid °2 C till °8 C eller i rumstemperatur.