Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ EP 20 μm Prepacked Immobilized Epoxide Affinity Columns
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
POROS Immobilized Epoxide Affinity Column is based on an epoxide functional group designed for the immobilization of proteins through free amine groups. 20 micron particle size ensures high resolution and small scale preparative to semi-preparative separation of biomolecules.
POROS Hög prestanda Chromatography™ Media och förpackade kolumner
- En högpresterande kromatografiharts för analytiska separationer i processskala.
- Högre produktivitet: Hög genomströmning och hög dynamisk kapacitet förknippad med High Performance Chromatography™
- Kemisk stabilitet: Tillåter aggressiv rengöring och sanering
- Förbättrad tillgång till biomolekyler: Tillhandahålls via stora porer, mellan 500 och 10 000Å
- Polystyrendivinylbensenpartiklar ger en robust, lätt packbar matris.
- Utveckla bättre separationsmetoder inom en kortare tidsram: Hastigheten på High Performance Chromatography™ teknik reducerar veckors experimenterande till bara några timmars arbete, så du har gott om tid att utforska alla variabler i din separation.
Minska tidskrävande provförberedelser
Byt ut många provberedningssteg med höghastighets High Performance Chromatography™ teknologi. Till exempel kan dialys av stora volymer material ersättas av bearbetning med hög flödeshastighet av det utspädda provet. Eluering i en liten volym ny buffert åstadkommer både buffertutbyte och koncentration.
Skapa nya analyser för mer effektiv analys
Hög prestanda Chromatography™ Tekniken är inte begränsad till standardlägen för separation. Både enzymer och affinitetsligander kan immobiliseras på POROS media. Genom att kombinera snabba på-kolumn-proteindigestioner med snabba on-column-immunanalyser och kromatografiska separationer, kan du skapa helt nya analyser med obegränsad potential.
Hög kapacitet, hög upplösning, hög hastighet
I motsats till konventionella kromatografimedia, POROS Hög prestanda Chromatography™ hartspartiklar, är konstruerade för att ha två diskreta klasser av porer. Stora ''genomporer'' tillåter konvektionsflöde att ske genom själva partiklarna, och transporterar snabbt provmolekyler till korta ''diffusiva'' porer inuti. Genom att minska det avstånd över vilket diffusion behöver ske, minskas också den tid som krävs för provmolekyler att interagera med inre bindningsställen. Diffusion är inte längre begränsande och flödeshastigheterna kan ökas dramatiskt utan att –kompromissa med upplösning eller kapacitet. Separationer kan uppnås vid 1000 till 5000 cm/h jämfört med 50 till 360 cm/h för konventionella medier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.8 mL |
| Flödeshastighet | 1000 till 5000 cm/h. |
| Material | PEEK |
| Matris | Polystyrendivinylbensen |
| Porstorlek | 2000 Å |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med (utrustning) | HPLC |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte högkapacitetskompatibel (manuell) |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Visa mer |