Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ Etylhydrofob interaktionskromatografi (HIC) harts
Produktkod. 18725395 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
50 ml
250 ml
1 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18725395 250 ml
18486418 25 ml
18416488 50 ml
18496608 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 18725395 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A32555
Thermo Scientific™ POROS™ Etylhydrofob interaktionskromatografi (HIC) Resin är ett bioprocess högpresterande harts konstruerat för förbättrat avlägsnande av föroreningar under storskalig nedströmsrening av biomolekyler.
POROS Etylhydrofob interaktionskromatografi (HIC) Resin är ett bioprocess högpresterande harts konstruerat för förbättrat avlägsnande av föroreningar under storskalig nedströmsrening av biomolekyler. Detta unika harts ger hög upplösning och kapacitet samtidigt som det bibehåller utmärkta tryckflödesegenskaper, vilket bidrar till att öka produktiviteten.
POROS Ethyl HIC Resin är designad på den väletablerade tvärbundna poly(styren-divinylbensen) POROS baspärla med en bifogad ny hydrofob etylligand, ett harts som är primärt lämpat för bindnings-/elueringsreningar.
Funktioner av POROS Etyl-HIC-harts inkluderar:
  • Överlägsen upplösningsförmåga med bibehållen utmärkta tryckflödesegenskaper, uppnådd genom att kombinera högflödesegenskaperna hos en POROS baspärla med en partikelstorlek på 50 mikron. Högre flödeshastigheter hjälper till att förbättra produktiviteten.
  • Unik selektivitet tack vare den nya hydrofoba liganden, som möjliggör rening av ett brett spektrum av biomolekyler, inklusive terapeutiska proteiner, antikroppsfragment, antikroppsläkemedelskonjugat och enzymer
  • Hög kapacitet, reducerar processvolymen avsevärt för efterföljande steg
  • En styv polymerpärla med kovalent ytkemi för enklare hantering och packning med överlägsen fysikalisk och kemisk stabilitet, som möjliggör rengöring med olika clean-in-place (CIP) lösningar som natriumhydroxid och möjliggör en mer robust nedströms reningsprocess
Dessa funktioner av POROS Etyl-HIC-harts är en stor förbättring av prestandan hos traditionella HIC-hartser och sätter standarden för hydrofob interaktionskromatografi. POROS Ethyl HIC Resin kombinerar överlägsen och konsekvent prestanda, exceptionell kundsupport, stark operationell excellens och ett starkt arv baserat på beprövad teknologi från en väletablerad leverantör av kromatografiharts. Detta harts kommer med komplett teknisk och regulatorisk support. POROS Ethyl HIC Resin finns i olika bulkförpackningsstorlekar för storskalig rening, såväl som förpackade kolonner för initial processutveckling.
Huvudegenskaper
  • Stödmatris: tvärbunden poly(styren-divinylbensen)
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 50μ m
  • Ligand: ny etyl
  • pH-intervall: 1 –14
  • Jonstyrkeintervall: 0 till 5 M, alla vanliga salter
  • Mekaniskt motstånd: 100 bar (1450 psi; 10 MPa)
  • Transportlösning: 18 % (v/v) etanol
Specifikationer
Produkttyp Etylharts
Kvantitet 250 ml
Partikelstorlek 50μ m
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje POROS
Stationär fas Roman Ethyl