Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ Etyl RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Produktkod. 18476818 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200μ L
600μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18476818 600μ L
18456758 200μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18476818 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A34812
Detta Thermo Scientific™ RoboColumn™ produkten är färdigförpackad med POROS Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Harts och lämplig för borttagning av föroreningar under storskalig nedströmsrening av biomolekyler, främst för bindnings-/elueringsoperationer
Detta RoboColumn™ produkten är färdigförpackad med POROS Etylhydrofob interaktionskromatografi (HIC) harts (kat. nr. A32552) och lämplig för borttagning av föroreningar under storskalig nedströmsrening av biomolekyler, främst för bindnings-/elueringsoperationer
RoboColumn™ produkter är små kromatografikolonner som tillhandahålls i remsor med 8 kolumner. De är användbara för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer med robotbaserade vätskehanteringsplattformar.
Funktioner av POROS Etyl-HIC-harts inkluderar:
  • Överlägsen upplösningsförmåga med bibehållen utmärkta tryckflödesegenskaper, uppnådd genom att kombinera högflödesegenskaperna hos en POROS baspärla med en partikelstorlek på 50 mikron. Högre flödeshastigheter hjälper till att förbättra produktiviteten.
  • Unik selektivitet tack vare den nya hydrofoba liganden, som möjliggör rening av ett brett spektrum av biomolekyler, inklusive terapeutiska proteiner, antikroppsfragment, antikroppsläkemedelskonjugat och enzymer
  • Hög kapacitet, reducerar processvolymen avsevärt för efterföljande steg
  • En styv polymerpärla med kovalent ytkemi för enklare hantering och packning med överlägsen fysikalisk och kemisk stabilitet, som möjliggör rengöring med olika clean-in-place (CIP) lösningar som natriumhydroxid och möjliggör en mer robust nedströms reningsprocess
Dessa funktioner av POROS Etyl-HIC-harts är en stor förbättring av prestandan hos traditionella HIC-hartser och sätter standarden för hydrofob interaktionskromatografi.
RoboColumn™ är ett registrerat varumärke som tillhör ATOLL GmbH.
Specifikationer
Stationär fas Roman Ethyl
Kolumnkapacitet 600μ L
Kvantitet 600μ L
Typ Färdigpackad kolonn
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje POROS