Läs mer
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ FcXL Affinity HPLC Columns
Produktkod. 18416778 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Mått:
2.1 x 30 mm
4.6 x 100 mm
4.6 x 50 mm
Produktkod. 18416778
Brand: Thermo Scientific™ A37059
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ FcXL Affinity HPLC columns incorporate the advantages of high-speed POROS chromatography resins with the unique selectivity of CaptureSelect affinity ligands.
POROS CaptureSelect FcXL Affinity HPLC columns incorporate the advantages of high-speed POROS chromatography resins with the unique selectivity of CaptureSelect™ affinity ligands.
CaptureSelect FcXL affinitets-HPLC-kolonner känner igen CH3-domänen av humana IgG-antikroppar, vilket möjliggör kvantifiering och småskalig rening av alla IgG-subklasser (IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4), såväl som Fab-fragment och fusionsproteiner som innehåller det intakta CH3-domänens källmaterial och är oberoende av källan från CH3-domänen.
Analytiska grupper som stöder utveckling av biologiska läkemedel kräver snabba, känsliga och exakta metoder för proteinkvantifiering från cellodling, fermenteringsskörd eller reningsintermediärer. Det är avgörande för biofarmaceutiska tillverkare att kunna övervaka bioreaktorprodukttitrar för att avgöra när man ska skörda eller avbryta en reaktorcykel.
Funktioner av POROS CaptureSelect FcXL Affinity HPLC-kolonner inkluderar:
  • Allsidig —tillämplig för IgG Fab-fragmenter, alla humana IgG-underklasser och IgG-fusionsproteiner med intakt CH3-domän
  • Specifik —ingen korsbindning till nötkreatur, häst eller gnagare IgG
  • Snabba —POROS-hartser möjliggör kvantifiering eller rening av immunglobuliner och fusionsproteiner på några minuter
  • Hands-off operation —HPLC-metoden kan automatiseras för en strömlinjeformad operation
  • Robust —designad för att leverera högpresterande rening över hundratals kromatograficykler
Hög hastighet med hög specificitet
POROS högpresterande kromatografi möjliggör kvantifiering av produkt från klarad skörd eller delvis renade intermediärer, vanligtvis på —mindre än tre minuter. Dessutom endast minimal provberedning (0.2μ m-filtrering) krävs, och den eluerade produkten är höggradigt renad och lämplig för ytterligare analys, inklusive masspektrometri.
Automatisering
POROS Affinitets-HPLC-kolonner är för användning med HPLC-system, vilket möjliggör automatisering av kromatografimetoder, datainsamling och dataanalys. Dessutom möjliggör den immobiliserade affinitetsliganden att en metod och ett buffertsystem kan användas över en klass av molekyler, vilket effektiviserar analytiska tillvägagångssätt.
Flera cykler
Korrekt provberedning, efterlevnad av kolonns bruksanvisningar och användningen av en optimerad kolonnrengöringsregim resulterar i stark återanvändningsprestanda. POROS Affinitets-HPLC-kolonner kan cyklas hundratals gånger för kostnadseffektiv och reproducerbar kvantifiering eller rening.
Huvudegenskaper
  • Proteinbindningskapacitet: 7,3 mg/ml
  • Artspecificitet: människa
  • Kolumnmaterial:PEEK polymer
  • Frit: 2μ m, titan
  • POROS harts: tvärbunden poly(styren-divinylbensen)
  • CaptureSelect ligander: monospecifikt antikroppsfragment från en domän producerat i Saccharomyces cerevisiae
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column, Biocompatible PEEK
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 2400 psi (170 bar)
Partikelstorlek 20 μm
pH 1-10
Porstorlek 2000 Å
Kvantitet 1 kolumn
Temperatur 2-40°C
Stationär fas IgG Fc affinity ligand, human‐specific
Innehåll och lagring Kolonn inkluderar EZ-greppbeslag och pelartestcertifikat.
Förvara vid 2 °C till 8 °C. FRYSA INTE.
Produktlinje POROS
Bindande kapacitet 7.3 mg/mL
Frakt skick Våt is
Mått 4.6 x 50 mm
Förpackningsmaterial Highly Crosslinked Styrene-Divinylbenzene polymer (ST-DVB)
Kolumntyp Affinity
Material PEEK
Teknik Bio-LC